Läs mer
Novus Biologicals™ Exosome Standards (K-562 cell line)
Produktkod. 18630621 Handla allt Bio Techne Produkter
Change view
Kvantitet:
2 x 100 μg-flaskor
2 x 30 μg-flaskor
6 x 100 μg-flaskor
6 x 30 μg-flaskor
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet
18630621 6 x 100 μg-flaskor
18622660 2 x 100 μg-flaskor
18628451 6 x 30 μg-flaskor
18624050 2 x 30 μg-flaskor
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Produktkod. 18630621 Leverantör Novus Biologicals™ Leverantörsnummer NBP249864600ug
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 01-10-2026
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Highly pure, lyophilized exosome standards with superior stability, optimal for multiple applications
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Innehåll och lagring Store at 4°C. Do not freeze.
Koncentration LYOPH
Kvantitet 6 x 100 μg-flaskor