Läs mer
BINDER™ Kalibreringscertifikat, utökat
Handla allt BINDER Produkter
För användning med (utrustning):
BINDER Chambers (modeller MK 56, MK 115, MK 240, MK 720)
BINDER Kammare (modeller MKF 56, MKF 115, MKF 240, MKF 720)
BINDER Kammare (modeller MKFT 115, MKFT 240, MKFT 720)
BINDER Kammare (modeller MKT 115, MKT 240, MKT 720)
Förpackningsstorlek:
Varje
Beskrivning
- Varje ytterligare mätning vid en extra mätpunkt eller uppsättning värden
- Förlängning
Specifikationer
Specifikationer
| För användning med (utrustning) | BINDER Chambers (modeller MK 56, MK 115, MK 240, MK 720) |
| Beskrivning | Kalibreringscertifikat, utökat - för temperatur; för att utöka mätningen i mitten av kammaren till att inkludera en annan testtemperatur |
| Kalibreringspunkter | 1 mätpunkt |
| Varaktighet | 60 till 120 min. |
| Kalibreringstyp | Temperaturmätning |
| Produkttyp | Kalibreringscertifikat (utökat) |