Läs mer
Kartell™ Plastilab™ Provrörsbrickor i expanderad polystyren
Produktkod. p-8005816
250, 8.5 mm, Varje
Positioner:
96
119
250
Diameter (metrisk) öppning:
8.5 mm
14.5 mm
16.5 mm
Förpackningsstorlek:
Varje
Produktkod. 10243901
Brand: Kartell™ 0117500
Bara null kvar
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
För förvaring av stora mängder provrör.
  • Gjutna fingerurtag för att underlätta lyft
  • Har djupa hål för att ge stabilitet för provrör och flaskor
  • Stabil, lätt och stapelbar
  • Finns i olika storlekar för att möta laboratoriebehov
Specifikationer
Produkttyp Provrörsställ
Beskrivning Håldjup: 15 mm
Håller Rör (8,5 mm)
Material Expanderad polystyren
Positioner 250
Staplingsbar Ja
För användning med (applikation) Mycket användbara brickor för stora mängder provrör
Kvantitet 1 förpackning
Mått (L x B x H) 220 x 220 x 32 mm
Diameter (metrisk) öppning 8.5 mm
Korrigering av produktinnehåll
Produkttitel
Kartell™ Plastilab™ Provrörsbrickor i expanderad polystyren >