Läs mer
CELLPATH EXPERT MONTERINGSMEDIUM
Produktkod. 30226293
Change view
Volym (metrisk):
1 l
4 x 250 ml
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Volym (metrisk)
30226293 4 x 250 ml
30226292 1 l
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 30226293 Leverantör CELLPATH Leverantörsnummer SEA160400A
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    2103.43 SEK
    763.41 SEK / Paket med 4
    Save 1340.02 SEK
    63% Av
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 02-10-2026
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
ExPert är ett xylenbaserat medium som används för montering och efterföljande konservering av objektglas. Som ett snabbtorkande medium gör det det möjligt för användare att snabbt screena preparat i laboratoriet.
  • ExPert har utmärkta långtidsförvaringsegenskaper och uppvisar ingen missfärgning av det monterade exemplaret efter år av arkivering.
  • Brytningsindexet motsvarar marknadsledande produkt och ligger nära glasets +20 °C. Viskositeten har optimerats för att minska bildandet av luftbubblor samtidigt som mediets klarhet ökar.
  • Viktiga fördelar:
  • Snabbtorkning
  • Lämplig för manuell och automatiserad lockglidning
  • Refraktivt index ekvivalent med marknadsledande ekvivalenter
  • Viskositeten optimeras för att minska luftbubblor och öka klarheten
Specifikationer
Produkttyp Monteringsmedium
Reagenstyp Monteringslösning
Volym (metrisk) 4 x 250 ml
compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Produktbeteckning
  • ExPert Mounting Medium
Signalord
  • Fara
Riskkategorier
  • Akut toxicitet Kategorija 4
  • FARA FÖR SKADLIGA LÅNGTIDSEFFEKTER (FÖR VATTENMILJÖN) Kategori: kronisk 3
  • Aspirationstoxicitet Kategori 1
  • Allvarlig ögonskada/ögonirritation Kategorija 2
  • Brandfarlig vätska Kategorija 3
  • Frätande eller irriterande verkan på hud Kategori 2
  • Specifik organtoxicitet - upprepad exponering Kategorija 2
  • Specifik organtoxicitet Kategorija 3
Faroangivelser
  • H226-Brandfarlig vätska och ånga.
  • H304-Kan vara dödligt vid förtäring om det kommer ner i luftvägarna.
  • H312-Skadligt vid hudkontakt.
  • H315-Irriterar huden.
  • H319-Orsakar allvarlig ögonirritation.
  • H332-Skadligt vid inandning.
  • H335-Kan orsaka irritation i luftvägarna.
  • H373-Kan orsaka organskador.
  • H412-Skadliga långtidseffekter för vattenlevande organismer.
Skyddsangivelse
  • P210-Får inte utsättas för värme, heta ytor, gnistor, öppen låga eller andra antändningskällor. Rökning förbjuden.
  • P260-Inandas inte damm/rök/gaser/dimma/ångor/ sprej.
  • P301+P310-VID FÖRTÄRING: Kontakta genast GIFTINFORMATIONSCENTRALEN/läkare
  • P331-Framkalla INTE kräkning.
  • P370+P378-Vid brand: Släck med .
  • P403+P233-Förvaras på väl ventilerad plats. Förpackningen ska förvaras väl tillsluten.
  • P403+P235-Förvaras på väl ventilerad plats. Förvaras svalt.
Kompletterande information
  • MIXTURE LIST-Contain: Xylene, ethyl benzene, Toluene