Läs mer
CELLPATH EXPERT XTF-MONTERINGSMEDIUM
Beskrivning
- Brytningsindexet liknar ExPert och är nära glas, vid +20 °C.
- Viktiga fördelar:
- Säkert för slutanvändaren eftersom det är fritt från xylen och toluen
- Lämplig för manuell och automatiserad lockglidning
Specifikationer
Specifikationer
| Produkttyp | Monteringsmedium |
| Reagenstyp | Monteringslösning |
| Volym (metrisk) | 1 l |
Säkerhet och hantering
Produktbeteckning
- ExPert XTF
- Fara
- FARA FÖR SKADLIGA LÅNGTIDSEFFEKTER (FÖR VATTENMILJÖN) Kategori: kronisk 2
- Aspirationstoxicitet Kategori 1
- Brandfarlig vätska Kategorija 3
- Frätande eller irriterande verkan på hud Kategori 2
- Preobcutljivost koze Kategorija 1
- H226-Brandfarlig vätska och ånga.
- H304-Kan vara dödligt vid förtäring om det kommer ner i luftvägarna.
- H315-Irriterar huden.
- H317-Kan orsaka allergisk hudreaktion.
- H411-Giftigt för vattenlevande organismer med långtidseffekter.
- P210-Får inte utsättas för värme, heta ytor, gnistor, öppen låga eller andra antändningskällor. Rökning förbjuden.
- P280-Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
- P301+P310-VID FÖRTÄRING: Kontakta genast GIFTINFORMATIONSCENTRALEN/läkare
- P331-Framkalla INTE kräkning.
- P370+P378-Vid brand: Släck med .
- P403+P235-Förvaras på väl ventilerad plats. Förvaras svalt.
- MIXTURE LIST-Contain: XTF Clearing Agent,Isopar E, Isobutyl methacrylate, 2-ethylhexyl methacrylate,1-dodecanethiol