Läs mer
CELLPATH EXPERT XTF-MONTERINGSMEDIUM
Produktkod. 30226295
Change view
Volym (metrisk):
1 l
4 x 250 ml
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Volym (metrisk)
30226295 4 x 250 ml
30226294 1 l
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 30226295 Leverantör CELLPATH Leverantörsnummer SEA190400A
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 09-12-2026
ExPert XTF är ett xylen- och toluenfritt monteringsmedium som används för att täcka och permanent bevara tunna färgade vävnadssektioner. Eftersom XTF är fritt från xylen och toluen (båda kan vara cancerframkallande) ger det ökad säkerhet för slutanvändaren.
  • Brytningsindexet liknar ExPert och är nära glas, vid +20 °C.
  • Viktiga fördelar:
  • Säkert för slutanvändaren eftersom det är fritt från xylen och toluen
  • Lämplig för manuell och automatiserad lockglidning
Specifikationer
Produkttyp Monteringsmedium
Reagenstyp Monteringslösning
Volym (metrisk) 4 x 250 ml
compliance-icons compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Produktbeteckning
  • ExPert XTF
Signalord
  • Fara
Riskkategorier
  • FARA FÖR SKADLIGA LÅNGTIDSEFFEKTER (FÖR VATTENMILJÖN) Kategori: kronisk 2
  • Aspirationstoxicitet Kategori 1
  • Brandfarlig vätska Kategorija 3
  • Frätande eller irriterande verkan på hud Kategori 2
  • Preobcutljivost koze Kategorija 1
Faroangivelser
  • H226-Brandfarlig vätska och ånga.
  • H304-Kan vara dödligt vid förtäring om det kommer ner i luftvägarna.
  • H315-Irriterar huden.
  • H317-Kan orsaka allergisk hudreaktion.
  • H411-Giftigt för vattenlevande organismer med långtidseffekter.
Skyddsangivelse
  • P210-Får inte utsättas för värme, heta ytor, gnistor, öppen låga eller andra antändningskällor. Rökning förbjuden.
  • P280-Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
  • P301+P310-VID FÖRTÄRING: Kontakta genast GIFTINFORMATIONSCENTRALEN/läkare
  • P331-Framkalla INTE kräkning.
  • P370+P378-Vid brand: Släck med .
  • P403+P235-Förvaras på väl ventilerad plats. Förvaras svalt.
Kompletterande information
  • MIXTURE LIST-Contain: XTF Clearing Agent,Isopar E, Isobutyl methacrylate, 2-ethylhexyl methacrylate,1-dodecanethiol