Beskrivning
Expi293 Expression Medium är ett kemiskt definierat, serumfritt, proteinfritt medium för tillväxt och transfektion av suspensionsanpassade humana embryonala njure (HEK)-293-celler. Den är specifikt utformad som en kärnkomponent för att stödja högdensitetskultur av Expi293F celler i Expi293 Expression System för skalbar transient proteinexpression.
- Stödjer tillväxt av suspension-293-odlingar till densiteter på över 1,5 x 10^7 celler/ml
- Transfektionskompatibelt serumfritt suspensionskulturmedium möjliggör transfektionseffektivitet på mer än 70 % med transfektionsreagens ExpiFectamine
- Möjliggör varaktigt uttryck på hög nivå av transient transfekterade odlingar med hög densitet, vilket ger utbyten på upp till 1 gram per liter rekombinant protein
- Stöder tillväxt och transfektion av 293-celler i odlingsformat på mindre än 1 ml i flerbrunnsplattor till mer än 10 l i engångsbioreaktorer
- Innehåller inte fenolrött
Expi293 Expression Medium är formulerat med GlutaMAX-I-reagens. Den är klar att använda, inget tillskott krävs. Den kemiskt definierade formuleringen resulterar i hög reproducerbarhet och tillförlitlighet från parti till parti. Expi293 Uttrycksmedium innehåller inga komponenter från mänskligt eller djuriskt ursprung. Mediet rekommenderas inte för adherenta cellkulturer.
Specifikationer
Specifikationer
| Celllinje | 293E (HEK), 293 (HEK), Expi293F™, FreeStyle™ 293-F-celler, 293F |
| Celltyp | Embryonala njurceller |
| Klassificering | Fri från animaliskt ursprung, Kemiskt definierad, Proteinfri, Serumfritt |
| Koncentration | 1 X |
| Form | Vätska |
| Produkttyp | Uttrycksmedium |
| Serumnivå | Serumfritt |
| Sterilitet | Sterila |
| Steriliseringsmetod | Sterilfiltrerad |
| Med tillsatser | Högt glukos, GlutaMAX, Natriumpyruvat, Natriumbikarbonat, Dextros, Pyridoxin HCl |
| Visa mer |
Säkerhet och hantering
- Expi293 Expression Medium
- Varning
- Allvarlig ögonskada/ögonirritation Kategorija 2
- Frätande eller irriterande verkan på hud Kategori 2
- Specifik organtoxicitet Kategorija 3
- H315-Irriterar huden.
- H319-Orsakar allvarlig ögonirritation.
- H335-Kan orsaka irritation i luftvägarna.
- P261-Undvik att inandas damm/rök/gaser/dimma/ångor/sprej.
- P280-Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
- P302+P352-VID HUDKONTAKT: Tvätta med mycket vatten/.
- P305+P351+P338-VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja.
- MIXTURE LIST-Contain: 4-Isopropoxybenzoicacid
För forskningsbruk eller ytterligare tillverkning. Inte för diagnostisk användning eller direkt administrering till människor eller djur.