Läs mer
Gibco™ Expi293™ Uttrycksmedium
GREENER_CHOICE
Product Code. 13489756
Change view
Click to view available options
Kvantitet:
1 l
10 l
20 l
6 x 1 l
Unit Size:
1 L
10 L
20 L
6 L
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Product Code. Kvantitet unitSize
13489756 6 x 1 l 6 L
15490694 10 l 10 L
15400704 20 l 20 L
13469756 1 l 1 L
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Product Code. 13489756 Supplier Gibco™ Supplier No. A1435102
Expi293 Uttrycksmedium utformat för tillväxt och transfektion av suspensionsanpassade mänskliga embryonala njurceller (HEK) 293.
Expi293 Expression Medium är ett kemiskt definierat, serumfritt, proteinfritt medium för tillväxt och transfektion av suspensionsanpassade humana embryonala njure (HEK)-293-celler. Den är specifikt utformad som en kärnkomponent för att stödja högdensitetskultur av Expi293F celler i Expi293 Expression System för skalbar transient proteinexpression.
Expi293™ Expression Medium är ett kemiskt definierat, serumfritt, proteinfritt medium för tillväxt och transfektion av suspensionsanpassade humana embryonala njurceller (HEK) 293. Den är speciellt utformad som en kärnkomponent för att stödja högdensitetsodling av Expi293F™-celler i Expi293™ Expression System för skalbart transient proteinuttryck.
  • Stödjer tillväxt av suspension-293-odlingar till densiteter på över 1,5 x 10^7 celler/ml
  • Transfektionskompatibelt serumfritt suspensionsodlingsmedium möjliggör transfektionseffektivitet på mer än 70 % med ExpiFectamine™-transfektionsreagens
  • Möjliggör varaktigt uttryck på hög nivå av transient transfekterade odlingar med hög densitet, vilket ger utbyten på upp till 1 gram per liter rekombinant protein
  • Stöder tillväxt och transfektion av 293-celler i odlingsformat på mindre än 1 ml i flerbrunnsplattor till mer än 10 l i engångsbioreaktorer
  • Innehåller inte fenolrött
Expi293™ Expression Medium är formulerat med GlutaMAX™-I reagens. Den är klar att använda, inget tillskott krävs. Den kemiskt definierade formuleringen resulterar i hög reproducerbarhet och tillförlitlighet från parti till parti. Expi293™ Expression Medium innehåller inga komponenter av mänskligt eller animaliskt ursprung. Mediet rekommenderas inte för adherenta cellkulturer.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifications
Celllinje 293E (HEK), 293 (HEK), Expi293F™, FreeStyle™ 293-F-celler, 293F
Celltyp Embryonala njurceller
Klassificering Fri från animaliskt ursprung, Kemiskt definierad, Proteinfri, Serumfritt
Koncentration 1 X
Form Vätska
Produkttyp Uttrycksmedium
Serumnivå Serumfritt
Sterilitet Sterila
Med tillsatser GlutaMAX, Natriumpyruvat, Natriumbikarbonat, Dextros, Pyridoxin HCl
Utan tillsatser Utan HEPES, Utan fenolrött, Utan hypoxantin, Utan tymidin, Utan insulin, Utan A-vitamin, Utan 2-merkaptoetanol
Produktlinje Expi293
Kvantitet 6 x 1 l
Endotoxinnivå < 1 EU/mL
Formatera Flaska/flaskor
Antibiotika ingår Utan antibiotika
Oorganiska salter Kalcium, magnesium, natriumfosfat
Osmolalitet 275-295 mOsm/kg
Renhet eller kvalitetsklass Cellkulturkvalitet
Innehåll och lagring Förvaras mörkt vid +2°C to +8°C
Kultur Miljö CO2
Typ av kultur Suspensionscellodling
Show More Show Less
compliance-icons
Product Identifier
  • 4-Isopropoxybenzoic acid
Signal Word
  • Varning
Hazard Category
  • Allvarlig ögonskada/ögonirritation Kategorija 2
  • Frätande eller irriterande verkan på hud Kategori 2
  • Specifik organtoxicitet Kategorija 3
Hazard Statement
  • H315-Irriterar huden.
  • H319-Orsakar allvarlig ögonirritation.
  • H335-Kan orsaka irritation i luftvägarna.
Precautionary Statement
  • P261-Undvik att inandas damm/rök/gaser/dimma/ångor/sprej.
  • P280-Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
  • P302+P352-VID HUDKONTAKT: Tvätta med mycket vatten/.
  • P305+P351+P338-VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja.
Supplemental information
  • MIXTURE LIST-Contain: 4-Isopropoxybenzoicacid
För forskningsbruk eller ytterligare tillverkning. Inte för diagnostisk användning eller direkt administrering till människor eller djur.