Description
Expi293 Expression Medium är ett kemiskt definierat, serumfritt, proteinfritt medium för tillväxt och transfektion av suspensionsanpassade humana embryonala njure (HEK)-293-celler. Den är specifikt utformad som en kärnkomponent för att stödja högdensitetskultur av Expi293F celler i Expi293 Expression System för skalbar transient proteinexpression.
- Stödjer tillväxt av suspension-293-odlingar till densiteter på över 1,5 x 10^7 celler/ml
- Transfektionskompatibelt serumfritt suspensionskulturmedium möjliggör transfektionseffektivitet på mer än 70 % med transfektionsreagens ExpiFectamine
- Möjliggör varaktigt uttryck på hög nivå av transient transfekterade odlingar med hög densitet, vilket ger utbyten på upp till 1 gram per liter rekombinant protein
- Stöder tillväxt och transfektion av 293-celler i odlingsformat på mindre än 1 ml i flerbrunnsplattor till mer än 10 l i engångsbioreaktorer
- Innehåller inte fenolrött
Expi293 Expression Medium är formulerat med GlutaMAX-I-reagens. Den är klar att använda, inget tillskott krävs. Den kemiskt definierade formuleringen resulterar i hög reproducerbarhet och tillförlitlighet från parti till parti. Expi293 Uttrycksmedium innehåller inga komponenter från mänskligt eller djuriskt ursprung. Mediet rekommenderas inte för adherenta cellkulturer.
Specifications
Specifications
| Celllinje | Expi293F™ |
| Klassificering | Fri från animaliskt ursprung, Kemiskt definierad, Proteinfri, Serumfritt |
| Form | Vätska |
| Produkttyp | Uttrycksmedium |
| Med tillsatser | GlutaMAX |
| Utan tillsatser | Utan fenolrött |
| Produktlinje | Expi293 |
| Kvantitet | 10 l |
| Innehåll och lagring | En 10 l-universalväska Förvaras i mörker vid 2-8°C. |
För forskningsbruk eller ytterligare tillverkning. Inte för diagnostisk användning eller direkt administrering till människor eller djur.