Läs mer
Gibco™ Expi293™ Uttrycksmedium
Produktkod. p-7075864 Handla allt Gibco Produkter
Change view
Kvantitet:
1 l
10 l
20 l
6 x 1 l
Förpackningsstorlek:
1 L
10 L
20 L
6 L
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
15490694 10 l 10 L
15400704 20 l 20 L
13469756 1 l 1 L
13489756 6 x 1 l 6 L
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Produktkod. 15490694 Leverantör Gibco™ Leverantörsnummer A1435103
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones
Expi293 Uttrycksmedium utformat för tillväxt och transfektion av suspensionsanpassade mänskliga embryonala njurceller (HEK) 293.
Expi293 Expression Medium är ett kemiskt definierat, serumfritt, proteinfritt medium för tillväxt och transfektion av suspensionsanpassade humana embryonala njure (HEK)-293-celler. Den är specifikt utformad som en kärnkomponent för att stödja högdensitetskultur av Expi293F celler i Expi293 Expression System för skalbar transient proteinexpression.
  • Stödjer tillväxt av suspension-293-odlingar till densiteter på över 1,5 x 10^7 celler/ml
  • Transfektionskompatibelt serumfritt suspensionskulturmedium möjliggör transfektionseffektivitet på mer än 70 % med transfektionsreagens ExpiFectamine
  • Möjliggör varaktigt uttryck på hög nivå av transient transfekterade odlingar med hög densitet, vilket ger utbyten på upp till 1 gram per liter rekombinant protein
  • Stöder tillväxt och transfektion av 293-celler i odlingsformat på mindre än 1 ml i flerbrunnsplattor till mer än 10 l i engångsbioreaktorer
  • Innehåller inte fenolrött
Expi293 Expression Medium är formulerat med GlutaMAX-I-reagens. Den är klar att använda, inget tillskott krävs. Den kemiskt definierade formuleringen resulterar i hög reproducerbarhet och tillförlitlighet från parti till parti. Expi293 Uttrycksmedium innehåller inga komponenter från mänskligt eller djuriskt ursprung. Mediet rekommenderas inte för adherenta cellkulturer.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Celllinje Expi293F™
Klassificering Fri från animaliskt ursprung, Kemiskt definierad, Proteinfri, Serumfritt
Form Vätska
Produkttyp Uttrycksmedium
Med tillsatser GlutaMAX
Utan tillsatser Utan fenolrött
Produktlinje Expi293
Kvantitet 10 l
Innehåll och lagring En 10 l-universalväska
Förvaras i mörker vid 2-8°C.
För forskningsbruk eller ytterligare tillverkning. Inte för diagnostisk användning eller direkt administrering till människor eller djur.
Título del producto
Seleccione un problema
Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.