Läs mer
Gibco™ Expi293™ GnTI-Expression System Kit
Produktkod. 16366395
Change view
Kvantitet:
1 sats
Produktkod. Kvantitet
16366395 1 sats
1 options
Produktkod. 16366395 Leverantör Gibco™ Leverantörsnummer A39250
Följ Workflowet - Utforska besparingarna
Använd kampanjkoden 27967
Visa alla kampanjer
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 17-11-2026
Expi293 GnTI-Expression System Kit är en del av Expi293 plattform för snabbt, högavkastande övergående proteinuttryck från däggdjurs 293-celler
Systemsatsen är centrerad på konstruerad Expi293F celler som inte har N-acetylglukosaminyltransferas I (GnTI) aktivitet och därför saknar komplexa N-glykaner. Cellinjen etablerades genom selektiv knockout av GnTI-genen i parental Expi293F celler. Denna cellinje är ett kraftfullt verktyg för högutbytesuttryck av homogent glykosylerade rekombinanta proteiner.
Drag:
  • Homogen N-glykosylering av uttryckta proteiner
  • Ekvivalent proteinutbyte till parental Expi293F celler - upp till 1 g/L
  • Betydligt högre proteinutbyten än andra HEK293 GnTI-cellinjealternativ
  • Suspension, högdensitetskultur av Expi293F GnTI- celler in Expi293 Uttrycksmedium
  • Högeffektiv transient transfektion med hjälp av ExpiFectamine 293-reagens i kombination med specialiserade transfektionsförstärkare
Komponenter som ingår:
  • 1 injektionsflaska fryst Expi293F GnTI-celler
  • 1 L av Expi293 Uttrycksmedium
  • 1 ExpiFectamine 293 transfektionssats tillräckligt för att transfektera 1 L kultur
  • 100 ml Opti-Plex Komplexbildande buffert
  • 1 PNGase F Glycan Cleavage kit
  • pRABBIT IgG IRES-EmGFP positiv kontrollvektor
Alla komponenter i Expi293 GnTI-Expression System är också tillgängliga för individuellt köp
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Leveranstyp Transfektion
Kvantitet 1 sats
Innehåll och lagring • Expi293F GnTI-celler (1x10 7 celler/flaska), lagras i vapor-phase flytande kväve
• 1 L Expi293 Expression Medium, lagra vid –2 °8 C (skydda mot ljus)
• ExpiFectamine 293 Transfektionssats för 1 L kultur, förvara vid 2 –8 °C 100
•mL Opti-Plex Complexation Buffer, lagra vid 2 –8 °C (skydda mot ljus)
•PNGase F Glycan Cleavage Kit, lagra vid -°20
•C pRABBIT IgG IRES-EmGFP positiv kontrollvektor, förvara –vid °2 8 C eller långtidsförvaring vid -20 °C
Frakt skick Godkänd för transport i rumstemperatur eller på våt eller torr is
Celllinje Expi293F™
Produktlinje Expi293
För användning med (applikation) Proteinproduktion