Läs mer
Gibco™ Expi293™ Inducerbart uttryckssystemsats
Produktkod. 16386395
Change view
Kvantitet:
1 Kit
Produktkod. Kvantitet
16386395 1 Kit
1 options
Produktkod. 16386395 Leverantör Gibco™ Leverantörsnummer A39251
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 27-11-2026
Expi293 Inducible Expression System Kit är en del av Expi293 plattform för snabbt, högavkastande övergående proteinuttryck från däggdjurs 293-celler
  • Systemsatsen är centrerad på konstruerad Expi293F celler som stabilt uttrycker tetracyklinrepressorproteinet (TetR), vilket möjliggör tetracyklinreglerat proteinuttryck
  • Inducerbar cellinje etablerades genom stabil integration av den regulatoriska plasmiden pcDNA6/TR, som kodar för TetR-genen under kontroll av den humana CMV-promotorn
  • Denna cellinje är ett kraftfullt verktyg för tetracyklin-inducerbart högutbytesuttryck av rekombinanta proteiner
Funktioner
  • Tetracyklin-inducerbart proteinuttryck med extremt låga basala uttrycksnivåer
  • Ekvivalent proteinutbyte till parental Expi293F celler —upp till 1 g/L
  • pcDNA5/TO-expressionsvektor för tetracyklinreglerat uttryck av genen av intresse
  • Suspension, högdensitetskultur av Expi293F Inducerbara celler i Expi293 Uttrycksmedium
  • Högeffektiv transient transfektion med hjälp av ExpiFectamine 293-reagens i kombination med specialiserade transfektionsförstärkare
Komponenter som ingår:
  • 1 injektionsflaska fryst Expi293F Inducerbara celler
  • 1 L av Expi293 Uttrycksmedium
  • 1 ExpiFectamine 293 transfektionssats tillräckligt för att transfektera 1 L kultur
  • 100 ml Opti-Plex Komplexbildande buffert
  • 1 pcDNA5/TO Mammalian Expression Vector kit
  • 500 mg tetracyklinhydroklorid
  • pRABBIT IgG IRES-EmGFP positiv kontrollvektor
Alla komponenter i Expi293 Inducible Expression System finns också för individuellt köp
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Typ Inducerbart uttryckssystemsats
Leveranstyp Transfektion
Kvantitet 1 Kit
Innehåll och lagring • Expi293F Inducerbara celler (1x10 7 celler/flaska), lagras i vapor-phase flytande kväve
• 1 L Expi293 Expression Medium, lagra vid –2 °8 C (skydda mot ljus)
• ExpiFectamine 293 Transfektionssats för 1 L kultur, förvara vid 2 –8 °C
•100 mL Opti-Plex Complexation Buffer, lagra vid –2 °8 C (skydda mot ljus)
• 20μ g pcDNA5/TO Mammalian Expression Vector, lagra –vid °2 8 C eller långtidsförvaring vid -°20 C.
• pRABBIT IgG IRES-EmGFP positiv kontrollvektor, förvara vid –2 °8 C eller långtidsförvaring vid -20 °C.
• 500 mg tetracyklinhydroklorid, förvara vid -20 °C
Frakt skick Godkänd för transport i rumstemperatur eller på våt eller torr is
Utgångsmaterial DNA
Celllinje Expi293F™
Produktlinje Expi293
För användning med (applikation) Proteinuttryck
Promotor CMV/TO