Läs mer
Gibco™ Expi293™ Inducerbart GnTI-Expression System Kit
Produktkod. 16396395
Change view
Kvantitet:
1 sats
Produktkod. Kvantitet
16396395 1 sats
1 options
Produktkod. 16396395 Leverantör Gibco™ Leverantörsnummer A39252
Följ Workflowet - Utforska besparingarna
Använd kampanjkoden 27967
Visa alla kampanjer
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 30-11-2026
Expi293 Inducerbart GnTI-Expression System Kit är en del av Expi293 plattform för snabbt, högavkastande övergående proteinuttryck från däggdjurs 293-celler
  • Systemsatsen är centrerad på konstruerad Expi293F celler som inte har N-acetylglukosaminyltransferas I (GnTI) aktivitet, därför saknar komplexa N-glykaner, och stabilt uttrycker tetracyklinrepressorproteinet (TetR), vilket möjliggör tetracyklinreglerat proteinuttryck
  • Expi293F Inducerbar GnTI-cellinje etablerades genom selektiv knockout av GnTI-genen och stabil integration av den regulatoriska plasmiden pcDNA6/TR, som kodar för TetR-genen under kontroll av den humana CMV-promotorn, i parental Expi293F celler
  • Denna cellinje är ett kraftfullt verktyg för tetracyklin-inducerbart högutbytesuttryck av homogent glykosylerade rekombinanta proteiner.
Funktioner
  • Homogen N-glykosylering av uttryckta proteiner
  • Tetracyklin-inducerbart proteinuttryck med extremt låga basala uttrycksnivåer
  • Ekvivalent proteinutbyte till parental Expi293F celler —upp till 1 g/L
  • pcDNA5/TO-expressionsvektor för tetracyklinreglerat uttryck av genen av intresse
  • Suspension, högdensitetskultur av Expi293F Inducerbara GnTI-celler in Expi293 Uttrycksmedium
  • Högeffektiv transient transfektion med hjälp av ExpiFectamine 293-reagens i kombination med specialiserade transfektionsförstärkare
Komponenter som ingår:
  • 1 injektionsflaska fryst Expi293F Inducerbara GnTI-celler
  • 1 L av Expi293 Uttrycksmedium
  • 1 ExpiFectamine 293 transfektionssats tillräckligt för att transfektera 1 L kultur,
  • 100 ml Opti-Plex Komplexbildande buffert
  • 1 PNGase F Glycan Cleavage kit
  • 1 pcDNA5/TO Mammalian Expression Vector kit
  • 500 mg tetracyklinhydroklorid
  • pRABBIT IgG IRES-EmGFP positiv kontrollvektor
Alla komponenter i Expi293 Inducerbart GnTI-Expression System finns också för individuellt köp
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Leveranstyp Transfektion
Kvantitet 1 sats
Innehåll och lagring • Expi293F Inducerbara GnTI-celler (1x10 7 celler/flaska), lagras i vapor-phase flytande kväve
• 1 L Expi293 Expression Medium, lagra vid –2 °8 C (skydda mot ljus)
• ExpiFectamine 293 Transfektionssats för 1 L kultur, lagra vid 2 8 –C °PNGase
•F Glycan Cleavage Kit, förvara vid -20C
• 100 ml Opti-Plex Complexation Buffer, lagra vid –2 °8 C (skydda mot ljus)
• 20μ g pcDNA5/TO Mammalian Expression Vector, lagra –vid °2 8 C eller långtidsförvaring vid -20 °C.
• 500 mg tetracyklinhydroklorid, förvara vid -°20 C
•pRABBIT IgG IRES-EmGFP positiv kontrollvektor, förvara vid –2 °8 C eller långtidsförvaring vid -20 °C
Frakt skick Godkänd för transport i rumstemperatur eller på våt eller torr is
Celllinje Expi293F™
Produktlinje Expi293
För användning med (applikation) Proteinproduktion
Promotor CMV/TO