Läs mer
Gibco™ Expi293™ Träffade (– ) Uttrycksmedium
Beskrivning
- Mediet är en del av Expi293 plattform för snabbt, högavkastande övergående proteinuttryck från däggdjurs HEK293-celler
- Designad för användning i kombination med ExpiFectamine 293 Met (– ) Transfektionssats för applikationer där märkning av metioninrester i proteiner önskas
- Notera: mediet kommer inte att stödja celltillväxt eller uttryck om det inte kompletteras med metionin
Funktioner
- Stöder tillväxt av suspension 293-kulturer till densiteter på över 1,5 x 10 7 celler/ml
- Motsvarande prestanda till Expi293 Uttrycksmedium
- Innehåller inte metionin
- Innehåller inte fenolrött
- Formulerad med GlutaMAX I Supplement
- Tillskott med metionin krävs
Specifikationer
Specifikationer
| Produkttyp | 293 Uttrycksmedium |
| Innehåll och lagring | 1 L Expi293 Träffade (– ) Expressionsmedium, förvara vid 2 –8 C (°skydda mot ljus) |
| Klassificering | AOF, kemiskt definierad, metioninfri, proteinfri, serumfri |
| Frakt skick | Rumstemperatur |
| Produktlinje | Expi293 |
| Kvantitet | 1 L |
| Form | Vätska |