Läs mer
Gibco™ Expi293™ Träffade (– ) Proteinmärkningskit
Beskrivning
Kitkomponenter är specifikt formulerade utan metionin, vilket gör att användare kan lägga till märkt metionin efter eget val.
Funktioner:
- Metioninfritt medium och formuleringar för transfektionsförstärkare
- 2 till 10 gånger högre proteinutbyten jämfört med andra transfektionsreagens som används för 293-cellodling med hög densitet
- Samma transient transfektionsprotokoll som ExpiFectamine 293 Transfektionssats
- Skalbar transfektion från liten till stor skala med bibehållande av ekvivalenta volymetriska proteinutbyten
Speciellt utformad för att enkelt integreras med andra komponenter i Expi293 Expression System, inklusive Expi293F celler och Expi293 Uttrycksmedium
Komponenter som ingår:
- 1 L Expi293 Träffade (– ) Uttrycksmedium
- 1 ExpiFectamine 293 Met (– ) Transfektionssats tillräckligt för att transfektera 1 L kultur
Specifikationer
Specifikationer
| Produkttyp | Proteinmärkningssats |
| Kvantitet | 1 kit |
| Tillräckligt för | Proteinproduktion |
| Innehåll och lagring |
|
| Frakt skick | Godkänd för transport i rumstemperatur eller på våt eller torr is |
| Produktlinje | Expi293F |