Läs mer
Gibco™ Expi293™ PRO-celler
Produktkod. 31337526 Handla allt Gibco Produkter
Change view
Kvantitet:
1 ml
6 x 1 ml
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet
31337526 1 ml
31337533 6 x 1 ml
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 31337526 Leverantör Gibco™ Leverantörsnummer A40001140
 Begränsad artikel
I lager
Expi293 PRO Cells är en nästa generations HEK293-cellinje för snabbt, högutlösande proteinuttryck. De stödjer robust, skalbar prestanda över ett brett spektrum av proteiner och format med förbättrad tillväxtkinetik och uttryckskonsistens upp till 40 passager.
Expi293 PRO-celler härstammar från HEK 293-cellinjen och är en kärnkomponent i Expi293 PRO-uttryckssystemet. De underhålls i suspensionskultur och växer till hög densitet i Expi293 PRO Expression Medium. Expi293 PRO-celler är mycket transfekterbara och genererar överlägsna proteinutdelningar jämfört med standard HEK 293-cellinjer vid transient proteinuttryck.
Egenskaper hos Expi293 PRO-celler inkluderar:
  • Suspensionskulturceller föranpassade till Expi293 PRO-uttrycksmedium
  • Högre proteinuttrycksnivåer än andra HEK 293-celler anpassade till Expi293 PRO Expression Medium
  • Snabbare celltillväxt och högre kulturlivskraft än standardsuspensionsanpassade HEK 293-celler
  • Konsekvent transient uttrycksprestanda för 40 passager bortom upptövning
Frysta celler levereras i en flaska som innehåller 1 ml celler med 1 x 107 livskraftiga celler/ml i Expi293 PRO Expression Medium och 10 % DMSO. Cellerna bör tinas direkt i Expi293 PRO Expression Medium. Det sexampuliga multipacket eliminerar behovet av att expandera och rebanka cellerna i laboratoriet.
Cellerna odlas vanligtvis i kolvar på en shakerplattform i en fuktad CO2-cellkulturinkubator. Dock kan odlingarna skalas från volymer på <1 ml i flerbrunnsplattor till >10 l i bioreaktorer. Proteinskörd kan utföras 2 ––7 dagar efter transfektion, beroende på vilket protein som uttrycks. För uttryck av rekombinanta antikroppar sker skörd vanligtvis 4 ––7 dagar efter transfektion. Det finns inget behov av tillskott av odlingsmedia eller batch-matning under expression.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Innehåll och lagring 1 x 107 celler⁄ml, lagra i flytande kväve
Åldras Embryonalt
Celllinje 293 (HEK)
Celltyp Njure (embryonal)
Typ av kultur Suspensionscellodling
Form Kryokonserverad
Kön Kvinna
Art Människa
Vävnad Mänsklig embryonal njurvävnad
Formatera Flaska
Produktlinje Expi293 PRO
Produkttyp HEK293-celler
Kvantitet 1 ml