Läs mer
Descrizione
Expi293 PRO-celler härstammar från HEK 293-cellinjen och är en kärnkomponent i Expi293 PRO-uttryckssystemet. De underhålls i suspensionskultur och växer till hög densitet i Expi293 PRO Expression Medium. Expi293 PRO-celler är mycket transfekterbara och genererar överlägsna proteinutdelningar jämfört med standard HEK 293-cellinjer vid transient proteinuttryck.
Egenskaper hos Expi293 PRO-celler inkluderar:
- Suspensionskulturceller föranpassade till Expi293 PRO-uttrycksmedium
- Högre proteinuttrycksnivåer än andra HEK 293-celler anpassade till Expi293 PRO Expression Medium
- Snabbare celltillväxt och högre kulturlivskraft än standardsuspensionsanpassade HEK 293-celler
- Konsekvent transient uttrycksprestanda för 40 passager bortom upptövning
Frysta celler levereras i en flaska som innehåller 1 ml celler med 1 x 107 livskraftiga celler/ml i Expi293 PRO Expression Medium och 10 % DMSO. Cellerna bör tinas direkt i Expi293 PRO Expression Medium. Det sexampuliga multipacket eliminerar behovet av att expandera och rebanka cellerna i laboratoriet.
Cellerna odlas vanligtvis i kolvar på en shakerplattform i en fuktad CO2-cellkulturinkubator. Dock kan odlingarna skalas från volymer på <1 ml i flerbrunnsplattor till >10 l i bioreaktorer. Proteinskörd kan utföras 2 ––7 dagar efter transfektion, beroende på vilket protein som uttrycks. För uttryck av rekombinanta antikroppar sker skörd vanligtvis 4 ––7 dagar efter transfektion. Det finns inget behov av tillskott av odlingsmedia eller batch-matning under expression.
Specifica
Specifica
| Innehåll och lagring | 1 x 107 celler⁄ml, lagra i flytande kväve |
| Åldras | Embryonalt |
| Celllinje | 293 (HEK) |
| Celltyp | Njure (embryonal) |
| Typ av kultur | Suspensionscellodling |
| Form | Kryokonserverad |
| Kön | Kvinna |
| Art | Människa |
| Vävnad | Mänsklig embryonal njurvävnad |
| Formatera | Flaskor |
| Vedi altri risultati |
Endast för forskning. Ej för diagnostik.
Facendo clic su Invia, l'utente riconosce che potrebbe essere contattato da Fisher Scientific in merito al feedback fornito in questo modulo. Non condivideremo le vostre informazioni per altri scopi. Tutte le informazioni di contatto fornite saranno conservate in conformità con la nostra Politica sulla privacy. Informativa sulla privacy.