Läs mer
Gibco™ Expi293™ PRO Uttrycksmedium
Produktkod. 31337532 Handla allt Gibco Produkter
Change view
Kvantitet:
1 l
10 l
20 l
6 x 1 l
5 product options available for selection
Product selection table with 5 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet
31337532 10 l
31337527 1 l
31337531 6 x 1 l
18856517 6 x 1 l
31337530 20 l
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 5 options available.
5 options
Produktkod. 31337532 Leverantör Gibco™ Leverantörsnummer A4000135503
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 12-11-2026
Expi293 PRO Expression Medium stödjer snabb, högavkastande proteinproduktion från HEK293-celler. Designad för skalbara, högdensitetskulturer med konsekvent uttryck över en mängd olika proteiner, inklusive komplexa och lågutlösande mål.
Gibco Expi293 PRO Expression Medium är ett kemiskt definierat, serumfritt, proteinfritt medium för tillväxt och transfektion av suspensionsanpassade mänskliga embryonala njurceller (HEK) 293. Den är specifikt utformad som en kärnkomponent för att stödja högdensitetskultur av Expi293 PRO-celler i Expi293 PRO Expression System för skalbar transient proteinuttryck.
  • Stöder tillväxt av suspensions-HEK 293-kulturer till tätheter på över 15 x 10^6 celler/ml
  • Transfektionskompatibelt serumfritt suspensionskulturmedium
  • Hjälper till att möjliggöra långvarigt, högnivåuttryck av högdensitetstransienta transfekterade kulturer, vilket ger avkastning på upp till 5 g/L rekombinant protein
  • Stöder tillväxt och transfektion av HEK293-celler i odlingsformat från 1 ml till 10 L
  • Innehåller inte fenolrött
Expi293 PRO Expression Medium är formulerat med GlutaMAX-I-reagens. Den är klar att använda, inget tillskott krävs. Den kemiskt definierade formuleringen resulterar i hög reproducerbarhet och tillförlitlighet från parti till parti. Expi293 PRO Expression Medium innehåller inga komponenter från mänskligt eller djuriskt ursprung. Mediet rekommenderas inte för adherenta cellkulturer.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Celllinje 293 (HEK)
Celltyp Embryonala njurceller
Klassificering Fri från animaliskt ursprung, Kemiskt definierad, Proteinfri, Serumfritt
Form Vätska
Produkttyp Uttrycksmedium
Serumnivå Serumfritt
Sterilitet Sterila
Steriliseringsmetod Sterilfiltrerad
Med tillsatser GlutaMAX
Utan tillsatser Utan HEPES, Utan fenolrött
Produktlinje Expi293 PRO
Kvantitet 10 l
Innehåll och lagring Förvara i mörker vid +2 °C till +8 °C
Typ av kultur Suspensionscellodling
Visa mer Visa mindre
För forskningsbruk eller ytterligare tillverkning. Inte för diagnostisk användning eller direkt administration i människor eller djur.