Läs mer
Gibco™ Expi293™ PRO Expression-systemkit
Produktkod. 31337525 Handla allt Gibco Produkter
Change view
Kvantitet:
1 Startsats
Produktkod. Kvantitet
31337525 1 Startsats
1 options
Produktkod. 31337525 Leverantör Gibco™ Leverantörsnummer A40003643
 Begränsad artikel
I lager
Expi293 PRO Expression System möjliggör snabb, högavkastande proteinproduktion från HEK293-celler. Designad för effektivitet och skalbarhet, levererar den överlägset uttryck av komplexa proteiner med ett förenklat, automationsvänligt arbetsflöde.
Gibco Expi293 PRO Expression System är en komplett lösning för snabb, högavkastande proteinproduktion från HEK293-celler. Det är ett fullt integrerat expressionssystem utformat för att leverera högre utbyten av ett bredare spektrum av proteiner—, inklusive utmanande och lågavkastande proteiner—med exceptionell hastighet, effektivitet och ett lättautomatiserat protokoll. Att producera alltmer komplexa proteiner med högre utbyten och ökad genomströmning är avgörande för att påskynda genombrott inom proteinforskning och läkemedelsutveckling.
PRO Expression System-funktionerna Expi293 inkluderar:
  • Lås upp nya proteinmål; uttrycker utmanande och lågutlösande proteiner
  • Exceptionella proteinresultat; flerfaldig ökning av proteinet ger—upp till 5 g/L
  • Kostnadseffektivt; Den lägsta kostnaden/mg
  • Snabb produktion av rekombinanta proteiner på så lite som 2 ––4 dagar
  • Höggenomströmning och automationskompatibel
  • Högdensitetskulturer av Expi293 PRO-celler som ger fler uttryckande celler per milliliter kultur
  • Minska reagenser, plastvaror och arbetskraft med tre gånger
  • Naturlig veckning och däggdjurs posttranslationella modifiering av uttryckta proteiner
  • Skalbart uttryck från <1 ml till >10 L
Komponenterna som ingår i Expi293 PRO Expression System Kit är: två flaskor frysta Expi293 PRO-celler, en liter Expi293 PRO Expression Medium, ett Expi293 PRO Transfektionskit tillräckligt för att transfektera 1 l kultur, Opti-Plex Complexation Buffer och en antikroppsuttryckande positiv kontrollvektor. Alla komponenter i Expi293 PRO Expression System finns också tillgängliga för individuell köp.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Celllinje Expi293 PRO
Celltyp HEK293
Formatera Kit
Promotor pcDNA™ 3.4
Transfektionsteknik Lipidbaserad transfektion, transient transfektion
Art Människa
Produkttyp Expression System Kit
Kvantitet 1 Startsats
Sterilitet Sterila