Description
Expi293 PRO Transfection Kit är en kärnkomponent i Expi293 PRO Expression System. Den är utformad för övergående transfektion av högdensitetskulturer av HEK 293-celler. De högeffektiva, katjoniska, lipidbaserade transfektionsreagenserna och transfektionsförstärkarna är utformade för att driva högsta möjliga nivå av proteinuttryck från Expi293 PRO-celler odlade i Expi293 PRO Expression Medium.
- Speciellt utformad för transfektion av högdensitetssuspensionscellkultur, med komplementärt foder och förstärkare som ökar transfektionsprestanda och proteinuttryck
- Ger proteinger 2- till 10-faldig högre avkastning än andra transfektionsreagenser som används på högdensitets Expi293 PRO-cellkulturer
- Ger robusta och reproducerbara transfektionsresultat, vilket ger användarna större förtroende för sina resultat
- Skala transfektioner för odlingsvolymer på mindre än 1 ml till mer än 10 l, samtidigt som ekvivalent volymbaserad protein behålls
Expi293 PRO Transfektionskitet är specifikt utformat för att fungera med Expi293 PRO-celler i Expi29 PRO Expression System. Transfektionskitet består av det katjoniska lipidbaserade Expi293 PRO-transfektionsreagensen och Expi293 PRO-förstärkaren och fodret, som ökar transfektion, celllivskraft och proteinuttryck.
Specifikationer
Specifikationer
| Celltyp | HEK293 |
| Formatera | Kit |
| Provtyp | Plasmid-DNA |
| Promotor | pcDNA™ 3.4 |
| Transfektionsteknik | Lipidbaserad transfektion, transient transfektion |
| Produktlinje | Expi293 PRO |
| Produkttyp | Transfektionssats |
| Renhet | Cellkulturkvalitet |
| Kvantitet | För 50 L transfektion |
| Tillräckligt för | För 50 L transfektion |