Läs mer
Gibco™ Expi293™ PRO Transfektionskit
Produktkod. 31337534 Handla allt Gibco Produkter
Change view
Tillräckligt för:
För 1 L-transfektion
För 10 L transfektion
För 50 L transfektion
För 6 L transfektion
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Tillräckligt för
31337534 För 6 L transfektion
31337528 För 1 L-transfektion
31337535 För 10 L transfektion
31337529 För 50 L transfektion
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Produktkod. 31337534 Leverantör Gibco™ Leverantörsnummer A40002929
 Begränsad artikel
I lager
Lägg i varukorgen
Edge
Lägg i varukorgen
Expi293 PRO Transfection Kit möjliggör högeffektiv leverans av DNA till HEK293-celler, vilket stödjer snabb och skalbar proteinexpression. Optimerad för användning med Expi293F celler levererar den robust prestanda över ett brett spektrum av proteintyper.
Expi293 PRO Transfection Kit är en kärnkomponent i Expi293 PRO Expression System. Den är utformad för övergående transfektion av högdensitetskulturer av HEK 293-celler. De högeffektiva, katjoniska, lipidbaserade transfektionsreagenserna och transfektionsförstärkarna är utformade för att driva högsta möjliga nivå av proteinuttryck från Expi293 PRO-celler odlade i Expi293 PRO Expression Medium.
  • Speciellt utformad för transfektion av högdensitetssuspensionscellkultur, med komplementärt foder och förstärkare som ökar transfektionsprestanda och proteinuttryck
  • Ger proteinger 2- till 10-faldig högre avkastning än andra transfektionsreagenser som används på högdensitets Expi293 PRO-cellkulturer
  • Ger robusta och reproducerbara transfektionsresultat, vilket ger användarna större förtroende för sina resultat
  • Skala transfektioner för odlingsvolymer på mindre än 1 ml till mer än 10 l, samtidigt som ekvivalent volymbaserad protein behålls
Expi293 PRO Transfektionskitet är specifikt utformat för att fungera med Expi293 PRO-celler i Expi29 PRO Expression System. Transfektionskitet består av det katjoniska lipidbaserade Expi293 PRO-transfektionsreagensen och Expi293 PRO-förstärkaren och fodret, som ökar transfektion, celllivskraft och proteinuttryck.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Celltyp HEK293
Formatera Kit
Provtyp Plasmid-DNA
Promotor pcDNA™ 3.4
Transfektionsteknik Lipidbaserad transfektion, transient transfektion
Produktlinje Expi293 PRO
Produkttyp Transfektionssats
Renhet Cellkulturkvalitet
Kvantitet För 6 L transfektion
Tillräckligt för För 6 L transfektion