Beskrivning
Expi293F mänskliga celler härstammar från 293-celllinjen och är en kärnkomponent i Expi293 expressionssystemet. De hålls i suspensionskultur och kommer att växa till hög densitet i Expi293 uttrycksmedium. Expi293F Celler är mycket transfekterbara och genererar överlägsna proteinutdelningar jämfört med standardcellerna på 293 celllinjer vid transient proteinuttryck.
Expi293F Cellattribut inkluderar:
- Suspensionskulturceller föranpassade till Expi293 uttrycksmedium
- Visade högre proteinuttrycksnivåer än andra 293 celler anpassade till Expi293 uttrycksmedium
- Uppvisar snabbare celltillväxt och högre odlingsförmåga än standardsuspensionsanpassade 293-celler
- Konsekvent övergående uttrycksprestanda hos Expi293F celler i över 30 passager efter upptöning
- Finns också tillgänglig från en cGMP-bank (Cat. Nej 100044202)
Frysta celler levereras i en flaska som innehåller 1 ml celler med 1 x 107 livskraftiga celler/ml i Expi293 uttrycksmedium och 10 % DMSO. Cellerna bör tinas direkt till Expi293 uttrycksmedium. Det sexampuliga multipacket eliminerar behovet av att expandera och rebanka cellerna i laboratoriet.
Celler odlas vanligtvis i kolvar på en skakplattform i en fuktad CO2-cellodlingsinkubator. Dock kan odlingarna skalas från volymer på <1 ml i flerbrunnsplattor till >10 l i bioreaktorer. Proteinskörd kan utföras 2 ––7 dagar efter transfektion, beroende på vilket protein som uttrycks. Vid uttryck av rekombinanta antikroppar sker skörd vanligtvis 5 ––7 dagar efter transfektion. Det finns inget behov av tillskott av odlingsmedia eller batch-matning under expression.
Specifikationer
Specifikationer
| Innehåll och lagring | 1 x 10 7 celler/ml, förvara i flytande kväve |
| Celllinje | Expi293F |
| Celltyp | Njure (embryonal) |
| Typ av kultur | Suspensionscellodling |
| Form | Kryokonserverad |
| Art | Människa |
| Mediarekommendation | Expi293™ expressionsmedia |
| Antal celler | 1 x 10 7 |
| Produktlinje | Expi293 |
| Produkttyp | Expi293F-celler |
| Visa mer |