Läs mer
Gibco™ Expi293F™-celler
Produktkod. p-7181079
Kvantitet:
1 ml
6 x 1 ml
Förpackningsstorlek:
6ml
Varje
Produktkod. 13305554
Brand: Gibco™ A14527
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
Edge
Expi293F mänskliga celler deriveras från cellinjen 293 och är en kärnkomponent i Expi293 expressionssystemet.
Expi293F mänskliga celler deriveras från cellinjen 293 och är en kärnkomponent i Expi293 expressionssystemet. De hålls i suspensionsodling och kommer att växa till hög densitet i Expi293 expressionsmedia. Expi293F-celler är mycket transfekterbara och genererar överlägsna proteinutbyten jämfört med standard 293-cellinjer i övergående proteinexpression.
Expi293F-cellattribut inkluderar:
  • Suspensionsodlingsceller föranpassade till Expi293 expressionsmedia
  • Visade högre proteinexpressionsnivåer än andra 293-celler anpassade till Expi293 expressionsmedia
  • Uppvisar snabbare celltillväxt och högre odlingsviabiliteter än standard suspensionsanpassade 293-celler
  • Konsekvent övergående expressionsprestanda för Expi293F-celler i över 30 passager efter upptining
  • Finns även från en cGMP-bank (kat.nr. 100044202)
Frysta celler tillhandahålls i en flaska innehållande 1 ml celler med 1 x 107 viabla celler/ml i Expi293 expressionsmedia och 10 % DMSO. Cellerna ska tinas direkt i Expi293 expressionsmedia. Multipacken med sex flaskor eliminerar behovet av att expandera och fylla på cellerna i labbet.
Celler odlas vanligtvis i kolvar på en skakplattform i en fuktad, CO 2 -cellodlingsinkubator. Odlingar är dock skalbara från volymer på < 1 ml i flerbrunnsplattor till > 10 L i bioreaktorer. Proteinskördning kan utföras 2 till 7 dagar efter transfektion, beroende på vilket protein som expressioneras. För expression av rekombinanta antikroppar sker skördningen vanligtvis 5 till 7 dagar efter transfektion. Det finns inget behov av tillskott av odlingsmedia eller batch-matning under expression.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Innehåll och lagring 1 x 10 7 celler ⁄ml, förvara i flytande kväve
Celllinje Expi293F
Celltyp Njure (embryonal)
Typ av kultur Suspensionscellodling
Form Kryokonserverad
Art Människa
Mediarekommendation Expi293™ expressionsmedia
Antal celler 1 x 10 7
Produktlinje Expi293
Produkttyp Expi293F-celler
Kvantitet 1 ml
Frakt skick Torr is
Källa Människa