Läs mer
Gibco™ Expi293F™ GnTI-celler
Produktkod. 16346552
Change view
Kvantitet:
1 flaska
Produktkod. Kvantitet
16346552 1 flaska
1 options
Produktkod. 16346552 Leverantör Gibco™ Leverantörsnummer A39240
 Begränsad artikel
I lager
Expi293F GnTI-cellinjen är härledd från konstruerad Expi293F celler som inte har N-acetylglukosaminyltransferas I (GnTI) aktivitet och därför saknar komplexa N-glykaner
Kraftfullt verktyg för högutbytesuttryck av homogent glykosylerade rekombinanta proteiner.
Funktioner
  • Suspension, högdensitetskultur i Expi293 Uttrycksmedium
  • Homogen N-glykosylering av uttryckta proteiner
  • Ekvivalent proteinutbyte till parental Expi293F celler —upp till 1 g/L
  • Betydligt högre proteinutbyten än andra HEK293 GnTI-cellinjealternativ
Frysta celler levereras i en injektionsflaska som innehåller 1 ml celler med 1 x 10 7 livskraftiga celler/ml Expi293 Expressionsmedium och 10 % DMSO. Cellerna ska tinas direkt i Expi293 Uttrycksmedium
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Innehåll och lagring 1 flaska Expi293F GnTI-celler (1x10 7 celler/flaska), lagras i vapor-phase flytande kväve
Produktlinje Expi293
Kvantitet 1 flaska
Frakt skick Torr is