Läs mer
Gibco™ ExpiCHO™ uttryckningssystem-sats
Produktkod. p-200089243
Celllinje:
CHO-S, SFM Anpassad
Förpackningsstorlek:
1 uppsättning
Produktkod. 15441923
Brand: Gibco™ A29133
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
Innehåller
2 vialer frysta ExpiCHO-S™ celler, 1 flaska 1000 ml ExpiCHO™ uttryckningssmedium, 1 ExpiFectamine™ CHO-transfektionssats för 1 l kultur, 1 vial Antibody Expressing Positive Control Vector, 1 flaska 100mL OptiPRO™ SFM; förvara alla komponenter vid +2° - +8 °C, förutom frysta celler förvarade i flytande kväve
ExpiCHO uttryckningssmedium-sats kombinerar kraften hos snabb, ultrahögt utbyte av transient proteinproduktion i suspensionskultur med fördelen av uttryck i kinesisk hamsterovarieceller (CHO).
ExpiCHO uttryckningssystem-sats kombinerar kraften hos snabb, ultra–högt utbyte av transient proteinproduktion i suspensionskultur med fördelen av uttryck i kinesisk hamsterovarieceller (CHO). Den är baserad på högdensitetsodling av ExpiCHO-S-celler i ExpiCHO uttryckningsmedium. Transient uttryckning drivs av ExpiFectamine CHO-transfektionsreagens, designat specifikt för högdensitets CHO-suspensionscellodling, i kombination med en specialiserad transfektionsförstärkare och odlingsnäring.
Alla komponenter samverkar synergistiskt med uttrycksutbyten på 1 –3 g per l transfekterad kultur som påvisats för vissa antikroppar och icke-antikroppsproteiner.
ExpiCHO uttryckningssystem möjliggör:
  • Milligram till multigram utbyte av rekombinant protein per liter cellkultur inom 5–14 dagar efter transfektion
  • Robusta och reproducerbara transfektionsresultat , för större förtroende för resultat och förmåga att använda CHO-celler från forskning till upptäckt
  • Transfektionseffektivitet av > 90 % för högdensitets CHO-suspensionscellodling, med matchande transfektionsförstärkare och odlingsnäring (medium) för att öka transfektionsprestanda och proteinuttryck
  • Användning av en tredjedel till hälften mindre plasmid-DNA än andra transfektionsreagens
  • Flexibel, pålitlig cellkultur och transfektionsprotokoll med flera alternativ som lätt passar in i aktuella arbetsflöden för transient uttryckning
  • Skalbart uttryck för cellkulturformat från < 1 mL i plattor med djupa brunnar upp till 5 l vid användning av Nalgene skakkolvar med vinklad botten
Komponenterna som ingår i ExpiCHO uttryckningssystem-sats är: 2 vialer med frysta ExpiCHO-S-celler, 1 L ExpiCHO uttryckningsmedium, 1 ExpiFectamine CHO transektionssats tillräckligt för att transfektera 1 l kultur, OptiPRO SFM och en antikroppsuttryckande positiv kontrollvektor.
ExpiCHO-S-celler, ExpiCHO uttryckningsmedium, ExpiFectamine CHO transektionssats och OptiPRO SFM kan också köpas separat.
Alla komponenter i systemet är fria från animaliskt –ursprung.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Typ Uttryckssystem
Protein Tag Otaggad
Leveranstyp Transfektion
Kvantitet 1 sats
Innehåll och lagring • 2 vialer frysta ExpiCHO-S-celler
• 1000 ml ExpiCHO uttryckningsmedium
• 1 ExpiFectamine CHO transektionssats för 1 l kultur
• 1 flaska Antibody Expressing Positive Control Vector
• 100 ml OptiPRO SFM
Förvara alla komponenter vid 2–8 °C, förutom frysta celler som ska förvaras i flytande kväve.
Frakt skick Godkänd för transport i rumstemperatur eller på våt eller torr is
Celllinje CHO-S, SFM Anpassad
Uttryckssystem Däggdjur
Produktlinje ExpiCHO
För användning med (applikation) Proteinproduktion, konstitutivt uttryck
Promotor CMV