Läs mer
ExpiCHO-S™ Celler (cGMP Banked)
Beskrivning
- ExpiCHO-S Celler härrör från en icke-konstruerad subklon som screenades och isolerades från CHO-S kinesisk hamster äggstock (CHO ) celler
- De är en kärnkomponent i ExpiCHO Expression System Kit
- ExpiCHO-S Celler hålls i suspensionskultur, har minimal tendens att klumpa sig och växer till hög densitet i ExpiCHO Uttrycksmedium
- Som en del av ExpiCHO Expression System Kit, cellerna genererar överlägsna proteinutbyten genom transient transfektion jämfört med standard CHO , 293 och hög densitet Expi293F celler
- Celler härrör från samma Master Seed Bank som standard ExpiCHO-S Celler
- Frysta celler levereras i en injektionsflaska som innehåller cirka 1,1 mL celler med 1 x 10 7 livsdugliga celler per mL in ExpiCHO Expressionsmedium och 10 % DMSO
- Cellerna ska tinas direkt i ExpiCHO Uttrycksmedium
Specifikationer
Specifikationer
| Innehåll och lagring | Förvaras i flytande kväve. |
| Celllinje | ExpiCHO-S, cGMP Banked |
| Typ av kultur | Suspensionscellodling |
| Form | Fryst |
| Art | Hamster |
| Antal celler | 1 x 107 celler/ml |
| Produktlinje | ExpiCHO-S |
| Produkttyp | ExpiCHO-S Celler |
| Kvantitet | 1 flaska |