Läs mer
Gibco™ ExpiCHO™ Stabilt produktionsmedium AGT
Produktkod. 30284703 Handla allt Gibco Produkter
Change view
Kvantitet:
10 L
100 L
450 L
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet
30284703 10 L
30283516 100 L
30282638 450 L
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 30284703 Leverantör Gibco™ Leverantörsnummer A3711101
Se till att er processutveckling gör skillnad
Använd kampanjkoden 27978
Visa alla kampanjer
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 09-12-2026
Gibco ExpiCHO Stable Production Medium (SPM) är särskilt utformat för att förenkla din process för celllinjeutveckling till produktion med minimal ansträngning och hög grad av självförtroende.
Gibco ExpiCHO Stable Production Medium (SPM) är särskilt utformat för att förenkla din process för celllinjeutveckling till produktion med minimal ansträngning och hög grad av självförtroende. Denna kemiskt definierade, proteinfria, animaliska komponentfria formulering är fullt optimerad för storskalig odling av infödda batcher med ExpiCHO-S celler. ExpiCHO SPM stödjer en enkel övergång från transient till stabil produktion, ger höga titers utan behov av ytterligare medieoptimering (se figurer nedan) och fungerar bra med befintliga EfficientFeed C+-tillägg.
ExpiCHO SPM är en del av familjen ExpiCHO , en helhetslösning som ger dig möjlighet att genomföra hela ditt arbetsflöde från transient till stabilt uttryck utan att behöva screena eller optimera media och flöden.
Smidig uppskalning
Förenkla din process när du övergår till stabila kloner med ExpiCHO SPM—, ingen cellanpassning, ingen medieoptimering, inga förändringar i cellfördubblingstid och toppdensitet. ExpiCHO SPM underlättar övergången med celler ExpiCHO-S och ger optimal prestanda med mindre behov av finjustering från utvecklingsforskare för att ta dig till nästa steg snabbare. Detta medium stödjer höga titrar under standardförhållanden för inmatade batchprocesser i kombination med EfficientFeed C+-tillskott. Den finns i flytande format (A3711001) eller i vårt AGT torra format (denna sida) från 10 L till 450 L ekvivalenter, med större storlekar tillgängliga på begäran.
ONE Solution
Familjen ExpiCHO inkluderar produkter som är konstruerade för att fungera sömlöst tillsammans. ExpiCHO SPM tillhör denna familj och möjliggör utökat stöd för bioproduktion från övergående till stabilt proteinuttryck. Sök efter ExpiCHO-märkta protokoll och metoder för att uppnå optimal prestanda i utvecklingsprocessen.
Medlemmar i familjen ExpiCHO inkluderar:
  • ExpiCHO Stabilt produktionsmedium (denna sida)
  • ExpiCHO Uttrycksmedium (A2910001)
  • ExpiCHO-S celler (A29127)
  • Expifectamine CHO Transfektionskit (A29130)
Kraften att effektivisera överföringen till tillverkning
ExpiCHO SPM-flytande format och AGT torrformat visar jämförbar celltillväxt och titerprestanda (se figur nedan). Därför förenklas uppskalning och tillverkning med AGT torrformat genom att veta att det återkonstituerade AGT torrformatet kommer att bete sig på liknande sätt som det flytande format som användes före uppskalningen. Det AGT torra formatet är lätt att återskapa; tillsätt bara vatten så justerar det automatiskt pH och osmolalitet. Detta kan bidra till effektiviseringar i leveranskedjans komplexitet, återuppbyggnadskomplexitet och därmed den totala kostnaden.
När ska man använda ExpiCHO stabilt produktionsmedium:
  • När du använder ExpiCHO-S celllinjen för övergående uttryck och vill skala upp
  • Efter att du har slutfört den stabila transfektionen av ExpiCHO-S celler i ExpiCHO uttrycksmedium. (Följ vårt rekommenderade protokoll.)
  • När du inte har tid att utföra mediumanpassning eller optimering
När man INTE ska använda ExpiCHO stabilt produktionsmedium:
  • När du har en befintlig plattforms-celllinje eller matningar och letar efter ett brett medium för att stödja ett brett utbud av celllinjer
  • När du behöver ett medium för transfektion. För övergående och stabil transfektion ExpiCHO rekommenderas uttrycksmedium.
Stöd tillgängligt med ExpiCHO stabilt produktionsmedium:
  • Ett stabilt kloningsprotokoll utformat specifikt för produktfamiljen ExpiCHO (måste användas för optimal prestanda)
  • Licensiering för ExpiCHO-S celler för utveckling av stabila kloner. (Kontakta oss på outlicensing@thermofisher.com.)
Designa ditt eget medium som är specifikt efter dina behov
Oavsett om det är ett experiment på bänknivå eller en storskalig biotillverkningsprocess erbjuder vi specialiserade format, förpackningar och kvalitetsnivåer som är specifika för dina behov. Med Gibco BioProduction Services kan du använda tillverkningskraften och många års teknisk erfarenhet hos våra R &D och Bioproduktionsapplikationsspecialister för dig. Kontakta dem för konsultation och/eller tjänster inom medium-, foder- eller celllinjeutveckling.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Celllinje ExpiCHO-S
Klassificering Fri från animaliskt ursprung, Kemiskt definierad, Proteinfri
Form Powder (AGT)
Produkttyp ExpiCHO Stabilt produktionsmedium (SPM)
Produktlinje ExpiCHO
Kvantitet 10 L
Frakt skick Godkänd för transport på våt eller torr is
Formatera Ropack Bucket
Innehåll och lagring Förvara i kylskåp (2 –8 °C).