Läs mer
Gibco™ ExpiCHO™ Stabilt produktionsmedium
Produktkod. 16294262 Handla allt Gibco Produkter
Change view
Kvantitet:
1000 ml
Produktkod. Kvantitet
16294262 1000 ml
1 options
Produktkod. 16294262 Leverantör Gibco™ Leverantörsnummer A3711001
Discount Lab Supplies
Använd kampanjkoden 28170
Visa alla kampanjer
 Begränsad artikel
I lager
Gibco ExpiCHO Stable Production Medium (SPM) är speciellt utformad för att förenkla din cellinjeutvecklingsprocess till produktion med minimal ansträngning och hög grad av självförtroende.
Denna kemiskt definierade, proteinfria, komponentfria beredning av animaliskt ursprung är helt optimerad för storskalig matad-batch-odling med ExpiCHO-S celler. ExpiCHO SPM stöder en enkel övergång från övergående till stabil produktion, ger höga titrar utan behov av ytterligare medeloptimering (se figurerna nedan) och fungerar bra med befintliga EfficientFeed C+ tillägg.
ExpiCHO SPM är en del av ExpiCHO familj, en helhetslösning som ger dig möjlighet att utföra hela ditt arbetsflöde från övergående till stabilt uttryck utan att behöva screena eller optimera media och flöden.
Problemfri uppskalning
Förenkla din process när du övergår till stabila kloner med ExpiCHO —SPM ingen cellanpassning, ingen mediaoptimering, inga förändringar i cellfördubblingstid och toppdensitet. ExpiCHO SPM förenklar övergången med hjälp av ExpiCHO-S celler och ger optimal prestanda med mindre behov av finjustering från utvecklingsforskare för att ta dig till nästa steg snabbare. Detta medium stöder höga titrar under standardprocessbetingelser för matning i sats i samband med EfficientFeed C+ tillägg. Den finns i flytande format (denna sida) eller i vår AGT torrformat från 10 L till 450 L ekvivalenter med större storlekar tillgängliga på begäran.
EN lösning Den
ExpiCHO familjen inkluderar produkter som är konstruerade för att fungera sömlöst med varandra. ExpiCHO SPM är en medlem av denna familj och möjliggör utökat stöd för bioproduktion från övergående till stabilt proteinuttryck. Leta efter ExpiCHO-märkta protokoll och metoder för att få optimal prestanda i utvecklingsprocessen.
Medlemmar av ExpiCHO familj inkluderar:
• ExpiCHO Stabilt produktionsmedium (denna sida)
• ExpiCHO Uttrycksmedium
• ExpiCHO-S celler
• Expifectamine CHO Transfection Kit
Kraften att effektivisera överföringen till tillverkning
ExpiCHO SPM flytande format och AGT torrt format visar jämförbar celltillväxt och titerprestanda (se figur nedan). Därför skala upp och tillverkning med hjälp av AGT torrt format förenklas genom att veta att den rekonstituerade AGT torrt format kommer att bete sig på samma sätt som det flytande formatet som användes före uppskalning. De AGT torrt format är lätt att rekonstituera; tillsätt bara vatten så justerar den automatiskt pH och osmolalitet. Detta kan bidra till att ge effektivitetsvinster i försörjningskedjans komplexitet, rekonstitutionskomplexiteten och därmed de totala kostnaderna.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Celllinje ExpiCHO-S
Klassificering Fri från animaliskt ursprung, Kemiskt definierad, Proteinfri
Form Vätska
Produkttyp Stabilt produktionsmedium (SPM)
Produktlinje ExpiCHO
Kvantitet 1000 ml
Frakt skick Rumstemperatur
Formatera Flaska
Innehåll och lagring Förvara i kylskåp (2 °C till 8 °C).