Läs mer
Gibco™ ExpiFectamine™ 293 Met (– ) Transfektionssats
Produktkod. 16396552
Change view
Kvantitet:
1 Kit
Förpackningsstorlek:
Varje
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
16396552 1 Kit Varje
1 options
Produktkod. 16396552 Leverantör Gibco™ Leverantörsnummer A39249
Följ Workflowet - Utforska besparingarna
Använd kampanjkoden 27967
Visa alla kampanjer
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 27-11-2026
ExpiFectamine 293 Met (-) Transfection Kit är en kärnkomponent i Expi293 Protein Labeling Kit för snabbt, högavkastande övergående proteinuttryck från Expi293F celler för tillämpningar där märkning av metioninrester i proteiner önskas
Kitkomponenter är specifikt formulerade utan metionin, vilket gör att användare kan lägga till märkt metionin efter eget val.
Funktioner:
  • Metioninfri formulering
  • 2- till 10 gånger högre proteinutbyte jämfört med andra transfektionsreagens som används för 293-cellodling med hög densitet
  • Samma transient transfektionsprotokoll som ExpiFectamine 293 Transfektionssats
  • Skalbar transfektion från liten till stor skala med bibehållande av ekvivalenta volymetriska proteinutbyten
Speciellt utformad för att fungera med Expi293F cellinjer som en del av Expi293 Uttryckssystem
Komponenter som ingår i ExpiFectamine 293 Met (– ) Transfektionspaket är:
  • 2,7 ml ExpiFectamine 293 Reagens
  • 5 ml ExpiFectamine 293 Transfektionsförstärkare
  • 1 x 50 ml ExpiFectamine 293 Met (– ) Transfektionsförstärkare 2
  • 100 ml Opti-Plex Complexation Buffer (metioninfri)
Komponentvolymer är tillräckliga för att transfektera 1 L kultur
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Klassificering AOF, kemiskt definierad, metioninfri, proteinfri, serumfri
Innehåll och lagring •3 x 0,9 ml ExpiFectamine 293 Transfektionsreagens, förvara vid 2 –8 °C 5
•mL ExpiFectamine
• ExpiFectamine ––°
• 293 Opti-Plex –Enhancer °1, förvara vid 2 –8 °C 50 mL 293 Met ( ) Enhancer 2, förvara vid 2 8 C 100 mL Complexation Buffer, lagra vid 2 8 C (skydda mot ljus)
Celltyp Etablerade cellinjer
För användning med (applikation) Transfektion
Produktlinje ExpiFectamine
Produkttyp Transfektionssats
Kvantitet 1 Kit
Frakt skick Godkänd för transport i rumstemperatur eller på våt eller torr is