Beskrivning
ExpiFectamine 293 Transfektionskit är en kärnkomponent i Expi293 Expression-systemet. Den är utformad för transient transfektion av cellkultur med hög densitet av HEK (human embryonal kidney) 293-celler. De högeffektiva, katjoniska, lipidbaserade transfektionsreagenserna och transfektionsförstärkarna är utformade för att driva högsta möjliga nivå av proteinuttryck från Expi293F celler odlade i Expi293 uttrycksmedium.
- Utformad specifikt för transfektion av cellkultur i suspension med hög densitet, med matchande transfektionsförstärkare som ökar transfektionsprestanda och proteinuttryck
- Ger 2 till 10 gånger högre proteinutbyte än andra transfektionsreagens som används på 293-cellkulturer med hög densitet
- Använder samma transienta expressionsprotokoll som vanligtvis används i nuvarande lågdensitetssystem med 293-suspensionskultur för att enkelt byta från lågdensitetssystem till hög-avkastnings- och högdensitets-expressionssystemet Expi293
- Ger robusta och reproducerbara transfektionsresultat, vilket ger användarna större förtroende för sina resultat
- Skala transfektioner för kulturvolymer på mindre än 1 ml till mer än 10 L, samtidigt som ekvivalent volymetrisk protein bibehålls
ExpiFectamine 293 Transfektionskit är specifikt utformat för att arbeta med Expi293F celler i Expi293 Expression System. Transfektionskitet består av det katjoniska lipidbaserade ExpiFectamine 293-reagensen och ExpiFectamine 293 transfektionsförstärkare 1 och 2. Förstärkarna tillsätts 18 –timmar och 22 timmar efter transfektion för att öka transfektion, celllivskraft och proteinuttryck. Protokollet för användning av ExpiFectamine 293 transfektionskomponenter är mycket likt transfektionsprotokoll för andra transienta uttrycksreagenser, såsom 293fectin FreeStyle MAX.
Specifikationer
Specifikationer
| Celllinje | Expi293F™ |
| Klassificering | Fri från animaliskt ursprung, kemiskt definierad, proteinfri, serumfri |
| Innehåll och lagring | 2,7 ml (3 x 0,9 ml) ExpiFectamine™ 293 Reagens 5 ml ExpiFectamine™ 293 Transfektionsförstärkare 1 50 ml ExpiFectamine™ 293 Transfection Enhancer 2 Tillräckligt för transfektion av 1 l kultur Förvaras vid 2°C till 8°C |
| Celltyp | Etablerade cellinjer |
| Formatera | Kit |
| Provtyp | Plasmid-DNA |
| Promotor | pcDNA™ 3.4 |
| Transfektionsteknik | Lipidbaserad transfektion |
| För användning med (applikation) | Transfektion |
| Produktlinje | ExpiFectamine |
| Visa mer |
Säkerhet och hantering
- ExpiFectamine 293 Transfection Kit
- Varning
- Akut toxicitet Kategorija 4
- Allvarlig ögonskada/ögonirritation Kategorija 2
- Frätande eller irriterande verkan på hud Kategori 2
- Specifik organtoxicitet Kategorija 3
- H302-Skadligt vid förtäring.
- H312-Skadligt vid hudkontakt.
- H315-Irriterar huden.
- H319-Orsakar allvarlig ögonirritation.
- H332-Skadligt vid inandning.
- H335-Kan orsaka irritation i luftvägarna.
- P261-Undvik att inandas damm/rök/gaser/dimma/ångor/sprej.
- P280-Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
- P301+P312-VID FÖRTÄRING: Kontakta GIFTINFORMATIONSCENTRAL / läkare / /om du mår dåligt.
- P302+P352-VID HUDKONTAKT: Tvätta med mycket vatten/.
- P304+P340-VID INANDNING: Flytta personen till frisk luft och se till att andningen underlättas.
- P305+P351+P338-VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja.
- MIXTURE LIST-Contain: 3-Fluoro-4-nitrophenol