Läs mer
Gibco™ ExpiFectamine™ 293 Transfektionssats
Beskrivning
The ExpiFectamine 293 Transfection Kit is a core component of the Expi293 Expression System. It is designed for transient transfection of high density cultures of HEK (human embryonic kidney) 293 cells. The high-efficiency, cationic, lipid-based transfection reagent and transfection enhancers are designed to power the highest possible level of protein expression from Expi293F cells cultured in Expi293 Expression Medium.
ExpiFectamine™ 293 Transfection Kit är en kärnkomponent i Expi293™ Expression System. Den är utformad för transient transfektion av cellkultur med hög densitet av HEK (human embryonal kidney) 293-celler. Det högeffektiva, katjoniska, lipidbaserade transfektionsreagenset och transfektionsförstärkarna är utformade för att driva högsta möjliga nivå av proteinuttryck från Expi293F™-celler odlade i Expi293™-uttrycksmedium
- Utformad specifikt för transfektion av cellkultur i suspension med hög densitet, med matchande transfektionsförstärkare som ökar transfektionsprestanda och proteinuttryck
- Ger 2 till 10 gånger högre proteinutbyte än andra transfektionsreagens som används på 293-cellkulturer med hög densitet
- Använder samma transienta uttrycksprotokoll som vanligtvis används i nuvarande 293-suspensionskultursystem med låg densitet för att enkelt byta från system med låg densitet till Expi293 med högt utbyte och hög densitet™ Uttryckssystem
- Ger robusta och reproducerbara transfektionsresultat, vilket ger användarna större förtroende för sina resultat
- Skala transfektioner för odlingsvolymer på mindre än 1 ml till mer än 10 liter, samtidigt som ekvivalenta volymetriska proteinutbyten upprätthålls
ExpiFectamine™ 293 Transfection Kit är speciellt utformat för att fungera med Expi293F™ celler i Expi293™ Uttryckssystem. Transfektionssatsen består av den katjoniska lipidbaserade ExpiFectamine™ 293 Reagens och ExpiFectamine™ 293 Transfection Enhancers 1 och 2. Förstärkarna tillsätts 18 till 22 timmar efter transfektion för att öka transfektion, cellviabilitet och proteinuttryck. Protokollet för användning av ExpiFectamine™ 293 Transfektionskomponenter liknar mycket transfektionsprotokoll för andra transienta expressionsreagenser, såsom 293fectin™ och FreeStyle™ MAX.
Specifikationer
Specifikationer
| Celllinje | Expi293F™ |
| Klassificering | Fri från animaliskt ursprung, kemiskt definierad, proteinfri, serumfri |
| Innehåll och lagring | Fem 10-l-satser; tillräckligt för transfektion av 50 l kultur Förvaras vid +2°C till +8°C |
| Celltyp | Etablerade cellinjer |
| Provtyp | Plasmid-DNA |
| Transfektionsteknik | Lipidbaserad transfektion |
| För användning med (applikation) | Transfektion |
| Produktlinje | ExpiFectamine |
| Produkttyp | Transfektionssats |
| Renhet | Cellkulturkvalitet |
| Visa mer |