Läs mer
Gibco™ ExpiFectamine™ 293 Transfektionssats
Produktkod. p-7075867 Handla allt Gibco Produkter
Change view
Kvantitet:
För 1 l kultur
För 10 l kultur
För 50 l kultur
Förpackningsstorlek:
1 L
1 uppsättning
10 L
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
13395544 För 10 l kultur 10 L
13423269 För 50 l kultur 1 uppsättning
13385544 För 1 l kultur 1 L
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 13395544 Leverantör Gibco™ Leverantörsnummer A14525
Lägg i varukorgen
Edge
Lägg i varukorgen
Utformad för transient transfektion av högdensitetsodlingar av HEK (human embryonal kidney) 293-celler.
ExpiFectamine 293 Transfektionskit är en kärnkomponent i Expi293 Expression-systemet. Den är utformad för transient transfektion av cellkultur med hög densitet av HEK (human embryonal kidney) 293-celler. De högeffektiva, katjoniska, lipidbaserade transfektionsreagenserna och transfektionsförstärkarna är utformade för att driva högsta möjliga nivå av proteinuttryck från Expi293F celler odlade i Expi293 uttrycksmedium.
  • Utformad specifikt för transfektion av cellkultur i suspension med hög densitet, med matchande transfektionsförstärkare som ökar transfektionsprestanda och proteinuttryck
  • Ger 2 till 10 gånger högre proteinutbyte än andra transfektionsreagens som används på 293-cellkulturer med hög densitet
  • Använder samma transienta expressionsprotokoll som vanligtvis används i nuvarande lågdensitetssystem med 293-suspensionskultur för att enkelt byta från lågdensitetssystem till hög-avkastnings- och högdensitets-expressionssystemet Expi293
  • Ger robusta och reproducerbara transfektionsresultat, vilket ger användarna större förtroende för sina resultat
  • Skala transfektioner för kulturvolymer på mindre än 1 ml till mer än 10 L, samtidigt som ekvivalent volymetrisk protein bibehålls
ExpiFectamine 293 Transfektionskit är specifikt utformat för att arbeta med Expi293F celler i Expi293 Expression System. Transfektionskitet består av det katjoniska lipidbaserade ExpiFectamine 293-reagensen och ExpiFectamine 293 transfektionsförstärkare 1 och 2. Förstärkarna tillsätts 18 –timmar och 22 timmar efter transfektion för att öka transfektion, celllivskraft och proteinuttryck. Protokollet för användning av ExpiFectamine 293 transfektionskomponenter är mycket likt transfektionsprotokoll för andra transienta uttrycksreagenser, såsom 293fectin FreeStyle MAX.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Celllinje Expi293F™
Klassificering Fri från animaliskt ursprung, kemiskt definierad, proteinfri, serumfri
Innehåll och lagring 27 ml ExpiFectamine™ 293 Reagens
50 ml ExpiFectamine™ 293 Transfektionsförstärkare 1
500 ml ExpiFectamine™ 293 Transfection Enhancer 2 Tillräckligt för transfektion av 10 l kultur
Förvaras vid +2°C till +8°C
Celltyp Etablerade cellinjer
Provtyp Plasmid-DNA
Transfektionsteknik Lipidbaserad transfektion
För användning med (applikation) Transfektion
Produktlinje ExpiFectamine
Produkttyp Transfektionssats
Renhet Cellkulturkvalitet
Kvantitet För 10 l kultur
Serum kompatibel Nej