Beskrivning
ExpiFectamine CHO Transfektionskitet är en kärnkomponent i ExpiCHO Expression System Kit (Cat. Nej. A29133) och möjliggör övergående transfektion av högdensitetskulturer av kinesisk hamsters äggstocksceller CHO. Den högpresterande, katjoniska transfektionsreagensen, tillsammans med en optimerad transfektionsförstärkare och kulturmatning, kommer att hjälpa till att driva högsta möjliga nivå av proteinuttryck från ExpiCHO-S celler (Kat. Nej. A29127) odlad i ExpiCHO uttrycksmedium (Cat. Nej. A2910001).
Alla komponenter samverkar synergistiskt med uttrycksutbyten på 13 –g per L transfekterad kultur som visades för vissa antikropps- och icke-antikroppsproteiner.
Funktioner i ExpiFectamine CHO transfektionskitet inkluderar:
- Möjliggör robusta och reproducerbara transfektionsresultat, vilket ger dig större förtroende för dina resultat och förmåga att använda CHO celler från forskning till upptäckt
- Uppnå >90 % transfektionseffektivitet för högdensitetssuspensionscellkultur CHO, med matchande transfektionsförstärkare och kulturmatning för att öka transfektionsprestanda och proteinuttryck
- Använder en tredjedel till en halv mindre plasmid-DNA än andra transfektionsreagenser
- Skaltillväxt och transfektion i odlingsformat från <1 ml i djupa brunnsplattor upp till 5 L vid användning Nalgene av skakflaskor med snedställd botten
- Flexibla, pålitliga kultur- och transfektionsprotokoll med flera alternativ som enkelt passar in i nuvarande arbetsflöden för transient expression
ExpiFectamine CHO Transfektionskitet är specifikt utformat för att fungera med ExpiCHO-S celler i ExpiCHO expressionsystemkitet. Transfektionskitet levererar den katjoniska ExpiFectamine CHO transfektionsreagensen, ExpiFectamine CHO transfektionsförstärkaren och ExpiCHO matningen. ExpiCHO-S Celler och ExpiCHO uttrycksmedium finns tillgängliga separat.
Specifikationer
Specifikationer
| Celllinje | ExpiCHO-S™, CHO-S, SFM-anpassad |
| Klassificering | Fri från animaliskt ursprung, kemiskt definierad, proteinfri, serumfri |
| Innehåll och lagring | Satsen innehåller: • ExpiFectamine™ CHO-reagens, 3,2 ml • ExpiFectamine™ CHO Enhancer, 6 ml • ExpiCHO foder, 330 ml Tillräckligt för transfektion av 1 l kultur Förvaras i mörker vid 2°C till 8°C. |
| Celltyp | Ovarieceller |
| Formatera | Kit |
| Promotor | pcDNA™ 3.4 |
| Transfektionsteknik | Lipidbaserad transfektion |
| Produktlinje | ExpiFectamine |
| Produkttyp | CHO-transfektionssats |
| Kvantitet | För 1 l kultur |
| Visa mer |