Läs mer
Gibco™ ExpiFectamine™ CHO Transfektionssats
Produktkod. 15627878 Handla allt Gibco Produkter
Change view
Kvantitet:
För 1 l kultur
För 10 l kultur
För 50 l kultur
Förpackningsstorlek:
Varje
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
15627878 För 10 l kultur Varje
15476784 För 1 l kultur -
17143069 För 50 l kultur Varje
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 15627878 Leverantör Gibco™ Leverantörsnummer A29130
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    140800.00 SEK
    119679.65 SEK / Paket med 1
    Save 21120.35 SEK
    15% Av
 Begränsad artikel
I lager
Lägg i varukorgen
Edge
Lägg i varukorgen
Transfektionskitet ExpiFectamine CHO är en kärnkomponent i ExpiCHO Expressionssystemet, utformat för övergående transfektion av högdensitetskulturer av kinesiska hamsteräggstockceller CHO.
ExpiFectamine CHO Transfektionskitet är en kärnkomponent i ExpiCHO Expression System Kit (Cat. Nej. A29133) och möjliggör övergående transfektion av högdensitetskulturer av kinesisk hamsters äggstocksceller CHO. Den högpresterande, katjoniska transfektionsreagensen, tillsammans med en optimerad transfektionsförstärkare och kulturmatning, kommer att hjälpa till att driva högsta möjliga nivå av proteinuttryck från ExpiCHO-S celler (Kat. Nej. A29127) odlad i ExpiCHO uttrycksmedium (Cat. Nej. A2910001).
Alla komponenter samverkar synergistiskt med uttrycksutbyten på 13 –g per L transfekterad kultur som visades för vissa antikropps- och icke-antikroppsproteiner.
Funktioner i ExpiFectamine CHO transfektionskitet inkluderar:
  • Möjliggör robusta och reproducerbara transfektionsresultat, vilket ger dig större förtroende för dina resultat och förmåga att använda CHO celler från forskning till upptäckt
  • Uppnå >90 % transfektionseffektivitet för högdensitetssuspensionscellkultur CHO, med matchande transfektionsförstärkare och kulturmatning för att öka transfektionsprestanda och proteinuttryck
  • Använder en tredjedel till en halv mindre plasmid-DNA än andra transfektionsreagenser
  • Skaltillväxt och transfektion i odlingsformat från <1 ml i djupa brunnsplattor upp till 5 L vid användning Nalgene av skakflaskor med snedställd botten
  • Flexibla, pålitliga kultur- och transfektionsprotokoll med flera alternativ som enkelt passar in i nuvarande arbetsflöden för transient expression
ExpiFectamine CHO Transfektionskitet är specifikt utformat för att fungera med ExpiCHO-S celler i ExpiCHO expressionsystemkitet. Transfektionskitet levererar den katjoniska ExpiFectamine CHO transfektionsreagensen, ExpiFectamine CHO transfektionsförstärkaren och ExpiCHO matningen. ExpiCHO-S Celler och ExpiCHO uttrycksmedium finns tillgängliga separat.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Celllinje ExpiCHO-S™, CHO-S, SFM-anpassad
Klassificering Fri från animaliskt ursprung, kemiskt definierad, proteinfri, serumfri
Innehåll och lagring Satsen innehåller:
• ExpiFectamine CHO-reagens, 32 ml
• ExpiFectamine CHO Enhancer, 60 ml
• ExpiCHO foder, 3,3 L
Tillräckligt för transfektion av 10 l kultur
Förvaras i mörker vid 2°C till 8°C.
Celltyp Ovarieceller
Formatera Kit
Promotor pcDNA™ 3.4
Transfektionsteknik Lipidbaserad transfektion
Produktlinje ExpiFectamine
Produkttyp CHO-transfektionssats
Kvantitet För 10 l kultur