Läs mer
Gibco™ ExpiFectamine™ CHO Transfektionssats
Produktkod. p-6579024
Kvantitet:
För 1 l kultur
För 10 l kultur
För 50 l kultur
Förpackningsstorlek:
Varje
Produktkod. 15476784
Brand: Gibco™ A29129
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
ExpiFectamine™ CHO Transfection Kit är en kärnkomponent i ExpiCHO™ Expression System Kit, utformad för transient transfektion av högdensitetsodlingar av kinesisk hamster ovarieceller (CHO).
The ExpiFectamine CHO Transfection Kit is a core component of the ExpiCHO Expression System Kit (Cat. No. A29133) and enables transient transfection of high-density cultures of Chinese hamster ovary (CHO) cells. The high-efficiency, cationic transfection reagent, coupled with an optimized transfection enhancer and culture feed, will help power the highest possible level of protein expression from ExpiCHO-S Cells (Cat. No. A29127) cultured in ExpiCHO Expression Medium (Cat. No. A2910001).
ExpiFectamine CHO Transfection Kit är en kärnkomponent i ExpiCHO Expression System Kit (kat. nr. A29133) och möjliggör transient transfektion av högdensitetsodlingar av kinesisk hamster ovarieceller (CHO). Det högeffektiva, katjoniska transfektionsreagenset, tillsammans med en optimerad transfektionsförstärkare och odlingsfoder, kommer att hjälpa till att driva högsta möjliga nivå av proteinuttryck från ExpiCHO-S-celler (kat.nr. A29127) odlade i ExpiCHO Expression Medium (kat.nr. A2910001).
Alla komponenter samverkar synergistiskt med uttrycksutbyten på 1–3 g per liter transfekterad kultur som påvisats för vissa antikroppar och icke-antikroppsproteiner.
Funktionerna i ExpiFectamine CHO Transfection Kit inkluderar:
  • Möjliggör robusta och reproducerbara transfektionsresultat, vilket ger dig större förtroende för dina resultat och förmåga att använda CHO-celler från forskning till upptäckt
  • Uppnå > 90 % transfektionseffektivitet av högdensitetssuspension CHO-cellkultur, med matchande transfektionsförstärkare och odlingsfoder för att öka transfektionsprestanda och proteinuttryck
  • Använder av en tredjedel till hälften mindre plasmid-DNA än andra transfektionsreagenser
  • Skaltillväxt och transfektion i odlingsformat från < 1 ml i plattor med djupa brunnar upp till 5 l vid användning av Nalgene skakkolvar med vinklad botten
  • Flexibel, pålitlig kultur och transfektionsprotokoll med flera alternativ som lätt passar in i aktuella arbetsflöden för transient uttryck
ExpiFectamine CHO Transfection Kit är speciellt utformat för att fungera med ExpiCHO-S-celler i ExpiCHO Expression System Kit. Transfektionssatsen tillhandahåller det katjoniska ExpiFectamine CHO-transfektionsreagenset, ExpiFectamine CHO Transfection Enhancer och ExpiCHO Feed. ExpiCHO-S-celler och ExpiCHO Expression Medium finns tillgängliga separat.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Celllinje ExpiCHO-S™, CHO-S, SFM-anpassad
Klassificering Fri från animaliskt ursprung, kemiskt definierad, proteinfri, serumfri
Innehåll och lagring Satsen innehåller:
• ExpiFectamine™ CHO-reagens, 3,2 ml
• ExpiFectamine™ CHO Enhancer, 6 ml
• ExpiCHO foder, 330 ml
Tillräckligt för transfektion av 1 l kultur
Förvaras i mörker vid 2°C till 8°C.
Celltyp Ovarieceller
Formatera Kit
Promotor pcDNA™ 3.4
Transfektionsteknik Lipidbaserad transfektion
Produktlinje ExpiFectamine
Produkttyp CHO-transfektionssats
Kvantitet För 1 l kultur