Läs mer
Gibco™ ExpiSf™ CD-medium
Produktkod. 15819126
Kvantitet:
500 mL
1000 mL
10 L
20 L
6 x 1000 mL
Förpackningsstorlek:
Varje
Produktkod. 15819126
Brand: Gibco™ A3767805
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
Gibco™ ExpiSf™ CD Medium är kemiskt definierat, yeastolatfritt, serumfritt, proteinfritt, animaliskt ursprungsfritt medium speciellt designat för högdensitetstillväxt, transfektion och baculovirusinfektion av suspensionsanpassade Sf9 (Spodoptera frugiperda) insektsceller.
  • Ger hög reproducerbarhet och lot-to-lot-tillförlitlighet
  • Underlättar högnivåuttryck av baculovirusinfekterade kulturer, uppnår proteinutbyten tre gånger högre än traditionella insektsuttrycksplattformar
  • Stödjer tillväxt av suspension Sf9-kulturer till densiteter av cirka 2 x 10 7 celler/ml, med> 90% cellviabilitet
  • Stöder högdensitetsinfektion av suspension Sf9-celler med rekombinant baculovirus
  • Stöder tillväxt, transfektion och baculovirusinfektion av Sf9-celler i odlingsformat från plattor med 24 djupa brunnar till> 3L i skakflaskor
  • Är en beredning färdig att använda, utan tillskott krävs
  • tillverkad med hjälp av en ISO 13485-certifierad process enligt 21 CFR 820 medicinsk utrustning gällande god tillverkningssed (cGMP)
ExpiSf™ CD Medium är en kärnkomponent i ExpiSf Uttryckssystem. För högsta nivå av proteinuttryck används mediet i kombination med en matchad proteinexpressionsförstärkare, ExpiSf Enhancer, som levereras som en del av ExpiSf Proteinproduktionssats (kat. nr. A3767806). Sf21 och High Five™ celler anpassade till andra kommersiellt tillgängliga serumfria medier kan anpassas för tillväxt i ExpiSf CD-medium; även om sekventiell anpassning krävs och tillväxt med hög densitet är inte garanterad. ExpiSf™ CD Medium rekommenderas inte för adherenta cellkulturer. Celler odlas vanligtvis i flaskor av Erlenmeyer-stil på en skakplattform i en icke-fuktad, icke-CO2-cellkulturinkubator.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kvantitet 20 L
Innehåll och lagring 20 L påse, förvara mörkt vid –2 °8 C
Hållbarhet: 12 månader från tillverkningsdatum
Klassificering Fri från animaliskt ursprung, kemiskt definierad, proteinfri, serumfri
Kompatibla celler Insektsceller
Formatera Vätska
Frakt skick Rumstemperatur
Produktlinje ExpiSf