Beskrivning
- Ger hög reproducerbarhet och lot-to-lot-tillförlitlighet
- Underlättar högnivåuttryck av baculovirusinfekterade kulturer, uppnår proteinutbyten tre gånger högre än traditionella insektsuttrycksplattformar
- Stödjer tillväxt av suspension Sf9-kulturer till densiteter av cirka 2 x 10 7 celler/ml, med> 90% cellviabilitet
- Stöder högdensitetsinfektion av suspension Sf9-celler med rekombinant baculovirus
- Stöder tillväxt, transfektion och baculovirusinfektion av Sf9-celler i odlingsformat från plattor med 24 djupa brunnar till> 3L i skakflaskor
- Är en beredning färdig att använda, utan tillskott krävs
- tillverkad med hjälp av en ISO 13485-certifierad process enligt 21 CFR 820 medicinsk utrustning gällande god tillverkningssed (cGMP)
ExpiSf™ CD Medium är en kärnkomponent i ExpiSf Uttryckssystem. För högsta nivå av proteinuttryck används mediet i kombination med en matchad proteinexpressionsförstärkare, ExpiSf Enhancer, som levereras som en del av ExpiSf Proteinproduktionssats (kat. nr. A3767806). Sf21 och High Five™ celler anpassade till andra kommersiellt tillgängliga serumfria medier kan anpassas för tillväxt i ExpiSf CD-medium; även om sekventiell anpassning krävs och tillväxt med hög densitet är inte garanterad. ExpiSf™ CD Medium rekommenderas inte för adherenta cellkulturer. Celler odlas vanligtvis i flaskor av Erlenmeyer-stil på en skakplattform i en icke-fuktad, icke-CO2-cellkulturinkubator.
Specifikationer
Specifikationer
| Kvantitet | 1000 mL |
| Innehåll och lagring | 1 x 1000 ml flaska, förvara mörkt vid –2 °8 C Hållbarhet: 12 månader från tillverkningsdatum |
| Klassificering | Fri från animaliskt ursprung, kemiskt definierad, proteinfri, serumfri |
| Kompatibla celler | Insektsceller |
| Formatera | Vätska |
| Frakt skick | Rumstemperatur |
| Produktlinje | ExpiSf |