Beskrivning
- De ExpiSf Expression System är ett komplett kemiskt definierat baculovirus-insektscellproteinexpressionssystem som ger överlägsen avkastning och konsekvent prestanda körning efter körning med ett snabbt, strömlinjeformat arbetsflöde.
- Ett kemiskt definierat, yeastolatfritt, animaliskt ursprungsfritt medium för konsekvent celltillväxt och proteinuttryck
- Integrerade komponenter som samverkar för att leverera tre gånger högre proteinutbyten jämfört med traditionella insektsuttrycksplattformar
- Robust produktion av högtiter, högkvalitativt P0 rekombinant baculovirus i suspensionskulturformat utan behov av ytterligare virusamplifiering
- Ett snabbt, förenklat arbetsflöde som låter dig få protein på så lite som –6-10 dagar; halva tiden av traditionella protokoll
- Skalbart uttryck som kan appliceras på kulturer från plattor med 24 djupa brunnar till> 3 L skakkolvar
- Komponenterna ingår i ExpiSf Expression System Starter Kit är: 2 injektionsflaskor frysta ExpiSf9 Celler, 1 liter av ExpiSf CD-medium, ExpiSf Enhancer tillräcklig för 1 liter kultur och 1 ml ExpiFectamine Sf Transfektionsreagens. Alla komponenter i ExpiSf Expression System finns också att köpa separat.
Specifikationer
Specifikationer
| Celllinje | Sf9, SFM Anpassad |
| Produkttyp | Insect Cell Expression System Starter Kit |
| Produktlinje | ExpiSf |
| Kvantitet | 1 Kit |
| Frakt skick | Godkänd för transport i rumstemperatur eller på våt eller torr is |
| Innehåll och lagring | •1000 ml flaska ExpiSf CD Medium, förvara mörkt vid 2 –8 °C 4 •x 1 mL ExpiSf • ExpiFectamine –° • ExpiSf9 vapor-phase Enhancer, 28 –C °1 ml Sf Transfektionsreagens, 2 8 C 2 x 1 flaska Celler, förvara i flytande kväve |
| Leveranstyp | Baculovirus |