Beskrivning
- Levererar robust och reproducerbar transfektion, vilket ger dig större förtroende för dina resultat
- Möjliggör transfektion av plasmid-DNA i adherent och suspension Sf9 och Sf21 cellkulturer för pålitlig rekombinant baculovirusproduktion
- Underlättar effektiv produktion av högtiter, högkvalitativt P0-rekombinant baculovirus i suspensionskulturformat utan behov av ytterligare virusamplifiering
- Uppvisar låg toxicitet och kräver inte medelstor förändring efter transfektion
- Ingår i ett enkelt, snabbt protokoll med en kort 5-minuters komplexbildningstid
- Visar linjär skalbarhet av transfektioner från odlingsvolymer på 4mL till 500mL i suspensionsformat
De ExpiFectamine Sf Transfection Reagent är en kärnkomponent i ExpiSf Expression System och har optimerats för transfektion av ExpiSf9™ celler (kat. nr. A35243). Reagenset visar emellertid också överlägsen prestanda med andra Sf9- och Sf21-insektsceller odlade i serumfria medier som t.ex. Sf-900 II SFM eller Sf-900 III SFM i både vidhäftande och suspensionsodlingsformat.
Specifikationer
Specifikationer
| Innehåll och lagring | Förvaras vid –2 °8 C, får ej frysas. Hållbarhet: 24 månader från tillverkningsdatum |
| Celltyp | Insektsceller |
| Provtyp | Baculovirus DNA, Plasmid-DNA |
| Transfektionsteknik | Lipidbaserad transfektion |
| För användning med (applikation) | Transfektion |
| Kompatibilitet med hög genomströmning | Kompatibel med hög genomströmning |
| Produktlinje | ExpiFectamine |
| Produkttyp | Transfektionsreagens |
| Kvantitet | 1 ml |
| Serum kompatibel | Ja |
| Visa mer |