Läs mer
Gibco™ ExpiSf9™ Celler
Produktkod. 15869116 Handla allt Gibco Produkter
Change view
Kvantitet:
1 flaska
Förpackningsstorlek:
Varje
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
15869116 1 flaska Varje
1 options
Produktkod. 15869116 Leverantör Gibco™ Leverantörsnummer A35243
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 16-11-2026
Gibco™ ExpiSf9™ Celler är icke-konstruerade derivat av Sf9-insektsceller som har anpassats för suspensionstillväxt med hög densitet i ExpiSf CD-medium.
  • Aktivera konsekvent proteinuttrycksprestanda i över 20 passager efter upptining
  • Låter dig uppnå en avkastning på tre gånger mer protein per liter än andra insektsceller från baculovirusinfekterade kulturer som en del av ExpiSf Uttryckssystem
  • Uppnå maximala celldensiteter på 2x10 7 celler per ml in ExpiSf CD-medium
  • Uppvisa snabb återhämtning efter upptining och fördubblingstider på cirka 24 timmar
  • Uppnå hög prestandatillväxt i flera odlingsvolymer från 4mL i djupa brunnar till> 3L i skakflaskor
ExpiSf9 Celler är en kärnkomponent i ExpiSf Uttryckssystem. Frysta celler levereras i en injektionsflaska som innehåller 1,5 ml celler med 1 x 10 7 livsdugliga celler per ml in ExpiSf™ CD-medium och 7,5 % DMSO. Cellerna ska tinas in ExpiSf™ CD Medium.Cells odlas vanligtvis i skakkolvar på en skakplattform i en icke-fuktad, icke-CO2 cellkulturinkubator. Växande ExpiSf9 celler i adherent format för rutinodling rekommenderas inte.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Innehåll och lagring 1 injektionsflaska (1,5 ml volym vid 1,0 x 10 7 celler/ml), förvara i vapor-phase flytande kväve
Celllinje Sf9, SFM Anpassad
Celltyp Insektsceller
Typ av kultur Suspensionscellodling
Art S. frugiperda
Produktlinje ExpiSf9
Produkttyp Insektsceller
Kvantitet 1 flaska
Frakt skick Torr is