Läs mer
Ohaus™ Explorer analytiska vågar
Produktkod. p-8009895 Handla allt Ohaus Produkter
Kapacitet:
320 g
Modell:
EX324M
EX324M/AD
Förpackningsstorlek:
Varje
Produktkod. 11850113
Brand: Ohaus™ 83021336
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternativa produkter
Kombinera moderna funktioner och designelement för att erbjuda oöverträffad funktionalitet i högpresterande vågar. Ohaus™ Explorer Analysvågs förenklar även de mest komplexa laboratorieoratoriemätningarna.
Ohaus™ Explorer™ har avancerade applikationer för att enkelt även de mest komplexa laboratorieoratoriemätningarna. Oavsatst om det gäller att bestämma skillnaden mellan initialvikt och restvikt eller beräkna densiteten av fasta ämnen och vätskor, kan Explorer™ eliminerar behovet av tidskrävande manuella beräkningar och dataloggning. Den högupplösta displayen och det innovativa användargränssnittet gör våginställning och applikationsanvändning enkel. Alla 3 decimaler kommer med dragsköld av glas.
  • Högupplöst flerspråkig färg VGA-pekskärm med ikoner för enkel användning
  • Programmerbara multifunktionella beröringsfria sensorer för renhet, hastighet och säkerhet
  • Flera applikationslägen plus bibliotek för lagring av personliga applikationsinställningar
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Certifikat och efterlevnad EC, OIMl, NTEP, IEC/EN 61010-1:2010; CAN/CSA-C22.2
Kapacitet 320 g
Visningstyp Fullfärg VGA grafisk pekskärm, 4-tråds
Läsbarhet 0.0001 g
Visa mått 90 H × 195 W x 154 mm D
Fuktighetsområde 80 % Max upp till 30 °C/86 °F Minskar linjärt
Inkluderar Terminal, vågbas, 90 mm vågplattform, w
Linjäritet ±0,0002 g
Material ABS-plast, rostfritt stål, glas
Modell EX324M
Repeterbarhet ±0,0001 g
Känslighetsdrift 1,5 ppm/° C
Stabiliseringstid ≤3 sek
Temperaturområde (metriskt) 10 °C till 30 °C
Testbelastning 300 g, OIML E2 eller ASTM klass 1
Typ Analytisk och precisionsvåg
Vägningslägen Vägning, delräkning, procentvägning, kontrollvägning
Diameter (metrisk) yttre panna 90 mm
Vikt (metrisk) 6.9 kg
Vikt (metrisk) Frakt 9.6 kg
Elektriska krav Nätadapteringång: 100/240 VAC 0,6 A 50/60 Hz
Amperage 0,6 A
Frekvens 50/60 Hz