Läs mer
OHAUS™ Explorer™ EXR Semi-Mikro Balans
Produktkod. 31454188 Handla allt Ohaus Produkter
Change view
Kapacitet:
120 g
120 g, 220 g
220 g
82 g, 120 g
Modell:
EXR125
EXR125D
EXR125DM
EXR125M
EXR225
EXR225D
EXR225DM
EXR225M
8 product options available for selection
Product selection table with 8 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kapacitet Modell
31454188 220 g EXR225
31454153 82 g, 120 g EXR125D
31454183 120 g EXR125
31454162 120 g, 220 g EXR225D
31454143 82 g, 120 g EXR125DM
31454177 120 g EXR125M
31454131 120 g, 220 g EXR225DM
31454172 220 g EXR225M
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 8 options available.
8 options
Produktkod. 31454188 Leverantör OHAUS™ Leverantörsnummer 31059124
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    112555.00 SEK
    78268.40 SEK / Paket med 1
    Save 34286.60 SEK
    30% Av
Beräknad leverans: 13-11-2026
Avancerade EXR-serievågor förbättrar ditt arbetsflöde med enastående vägningsprestanda, avancerad kommunikation och miljövänlig design.
Intelligent användarupplevelse
  • 7-tums pekskärm: Livfulla färger, en lätttvättad glaspanel och kemikaliebeständighet säkerställer en klar och hållbar yta.
  • Enkel installation och övervakning: En digital bubbla som säkerställer en smidig och enkel installation.
  • Anpassade terminallampor: Ge tydlig och omedelbar återkoppling om underbelastnings- eller överbelastningsförhållanden.
  • Standard fyrkantig vägningspanna: Utformad för laboratorieeffektivitet och särskilt utformad för att underlätta provberedning.
  • exempelbibliotek delade mellan applikationer; Sök till 11 vägningsapplikationer och 1000 provbibliotek för Explorer EXR
  • Avtagbart draftskydd: För enkel rengöring och långtidsvård samt specifika stora viktningsapplikationer.
Enastående vägningsprestation
  • Digital höghastighetslastcell: De digitala vägkomponenterna (DWC) erbjuder fördelen att skapa självständiga lastcellsmoduler. Snabba och precisa mätningar med denna avancerade teknik säkerställer att vägningsprocesserna är både snabba och mycket precisa.
  • Interna kalibreringssystem: Automatiska och användarutlösta spannkalibreringsalternativ säkerställer precisa mätningar.
  • Anti-Static Draftshield: Minskar statisk elektricitet runt balansen för konsekventa resultat.
  • Rutintest för upprepbarhet: Säkerställer konsekvent långsiktig noggrannhet och tillförlitlighet. Idealiskt för kritiska tillämpningar som vägning i reglerade miljöer, där strikta osäkerhetskrav är avgörande (t.ex. kräver farmakopén osäkerhet ≤ 0,10%).
Stöder efterlevnad av dataspårbarhet
  • Utrustad med flera USB portar; Med oöverträffad flexibilitet erbjuder direkt-till-Excel-funktionen en enkel men mycket användarvänlig lösning för dataöverföring.
  • HID Anslutning: Human Interface Device möjliggör anslutningar till datorer utan behov av drivrutiner och enkel integration med LIMS MES-system.
  • Tidssynkronisering: Network Time Protocol (NTP) säkerställer noggrann tidsmätning.
  • Systemlogg: Alla ändringar som gjorts i balansinställningen kommer att bevara register i systemloggfilen. Dessa systemloggfiler kan granskas och exporteras som PDF till ett USB USB-minne.
  • Direkt dataöverföring: Direktexport till Excel och sparande av data i USB CSV- och PDF-format.
  • Etikettutskriftsfunktion: 2 förinställda mallar och 10 anpassningsbara mallar för hantering av halvfärdiga produktprover.
  • Elektronisk signatur: När funktionen Elektronisk signatur är aktiverad kommer användar-ID:t att användas i utskriftsfältet när användar-ID-innehållsalternativet väljs.
Miljövänlig design
  • Strömförbrukning: 65 % minskning i viloläge.
  • Minskad fraktvikt: 36 % viktminskning för icke-draftshield-modeller, 64 % viktminskning för draftshield-modeller.
  • Återvunna material: Upp till 58 % av de totala komponenterna. Aluminiumkonstruktion: Ersätter de flesta plastmaterial för hållbarhet och hållbarhet.
  • Dematerialisering: Minskar antalet komponenter för att förbättra produktionseffektiviteten.
  • ACT Etikettcertifiering: Elva modeller är certifierade med etiketten ACT , vilket lyfter fram deras miljöpåverkan
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Automationsgränssnitt Uppnå konsekventa resultat med inbyggd automatisk kalibrering, beröringsfria sensorer och en ventilerad vägningspanna. Få tillförlitlig data med den digitala höghastighetslastcellen.
Kalibrering AutoCal™ - Automatisk
Anslutningstyp Tidssynkronisering NTP, stöd för HID (Human Interface Device) anslutning till en dator utan behov av drivrutiner, 4-nivås användarhantering och en intern systemloggkapacitet på 100 000 poster, 1000 applikationsbibliotek.
Kapacitet 220 g
Visningstyp Färg TFT-pekskärm
Läsbarhet 0.01 mg
Fuktighetsområde 80 % RH, icke-kondenserande
Inkluderar Inuse-skydd
Språk Engelska (USA), franska, tyska, italienska, polska, spanska, French, German, Italian, Polish, Spanish
Linjäritet 0.2 mg
Material Zinklegering
Modell EXR225
Repeterbarhet 0.02 mg
Stabiliseringstid 5 sekunder.
Testbelastning 200 g, OIML E2 eller ASTM CL 1
Typ Semi-mikro balans
Vägningslägen Kontrollera vägning, räkning, datakommunikation, densitetsbestämning, differentialvägning, fyllning, formulering, Lovlig för handel, procentviktning, pipettkalibrering, statistik/sqc, väg nedan
Mått (L x B x H) 393 x 230 x 370 mm
Längd (metrisk) 393 mm
Bredd (engelska) Pan 3,14 tum
Bredd (metrisk) 230 mm
Bredd (metrisk) panorering 80 mm
Höjd (metrisk) 370 mm
Djup (metriskt) 393 mm
Vikt (metrisk) 8.7 kg
Elektriska krav AC Adapter (Inkluderad)
Spänning 100/240 V
Amperage 1.5 A
Frekvens 50/60 Hz
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
Name des Produkts
Wählen Sie ein Thema
Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.