Läs mer
OHAUS™ Explorer Plus™ EXP High Capacity Balance med fast kontakt i GB
Produktkod. 31454158 Handla allt Ohaus Produkter
Change view
Kapacitet:
24 kg
35 kg
65 kg
Modell:
EXP24001
EXP24001M-GB
EXP35001
EXP35001M-GB
EXP65001
EXP65001M-GB
6 product options available for selection
Product selection table with 6 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kapacitet Modell
31454158 65 kg EXP65001
31454180 24 kg EXP24001
31454170 35 kg EXP35001
31454133 24 kg EXP24001M-GB
31454173 35 kg EXP35001M-GB
31454210 65 kg EXP65001M-GB
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 6 options available.
6 options
Produktkod. 31454158 Leverantör OHAUS™ Leverantörsnummer 31062771
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    89410.00 SEK
    61862.69 SEK / Paket med 1
    Save 27547.31 SEK
    30% Av
Beräknad leverans: 26-11-2026
Avancerade EXP Series-vågor förbättrar ditt arbetsflöde med utmärkt vägningsprestanda, avancerad kommunikation och miljövänlig design.
Intelligent användarupplevelse
  • 7-tums pekskärm: Livfulla färger, en lätttvättad glaspanel och kemikaliebeständighet säkerställer en klar och hållbar yta.
  • Avtagbar terminal och bas: Designad för flexibilitet och lämplig för små laboratorieskåp eller avdragshuvor.
  • Enkel installation och övervakning: En digital bubbla som säkerställer en smidig och enkel installation.
  • Intuitiv stickprovshantering och tillförlitliga statusindikatorer: Ger tydlig sikt och säkerställer exakt och problemfri hantering av prover.
  • Anpassade terminalstatuslampor: Ge tydlig och omedelbar återkoppling om underbelastnings- eller överbelastningsförhållanden.
  • Standard fyrkantig vägningspanna: Utformad för laboratorieeffektivitet och särskilt utformad för att underlätta provberedning.
  • Exempelbibliotek delade mellan applikationer: Ansök till 15 vägningsapplikationer och 3000 provbibliotek för Explorer Plus EXP
Enastående vägningsprestation
  • Digital höghastighetslastcell: De digitala vägkomponenterna (DWC) erbjuder fördelen att skapa självständiga lastcellsmoduler. Snabba och precisa mätningar med denna avancerade teknik säkerställer att vägningsprocesserna är både snabba och mycket precisa.
  • Upphöjd digital lastcellsplattform: Utrustad med 3 omgivningssensorer för att mäta viktiga lastcellsfaktorer: temperatur, luftfuktighet och lufttryck. Omfattande övervakning säkerställer optimala vägningsförhållanden, vilket ökar mätningarnas noggrannhet och tillförlitlighet.
  • Interna kalibreringssystem: Automatiska och användarutlösta spannkalibreringsalternativ säkerställer precisa mätningar.
  • Rutintest för upprepbarhet: Säkerställer konsekvent långsiktig noggrannhet och tillförlitlighet. Idealiskt för kritiska tillämpningar som vägning i reglerade miljöer, där strikta osäkerhetskrav är avgörande (t.ex. kräver farmakopén osäkerhet ≤ 0,10%).
Stöder efterlevnad av dataspårbarhet
  • Utrustad med flera USB portar: Med oöverträffad flexibilitet erbjuder direkt-till-Excel-funktionen en enkel men mycket användarvänlig lösning för dataöverföring.
  • HID Anslutning: Human Interface Device möjliggör anslutningar till datorer utan behov av drivrutiner och enkel integration med LIMS MES-system.
  • Tidssynkronisering: Network Time Protocol (NTP) säkerställer noggrann tidsmätning.
  • Systemlogg: Alla ändringar som gjorts i balansinställningen kommer att spara register i systemloggfilen. Dessa systemloggfiler kan granskas och exporteras som PDF till ett USB USB-minne.
  • Direkt dataöverföring: Direktexport till Excel och sparande av data i USB CSV- och PDF-format.
  • Etikettutskriftsfunktion: 2 förinställda mallar och 10 anpassningsbara mallar för hantering av halvfärdiga produktprover.
  • Elektronisk signatur: När funktionen Elektronisk signatur är aktiverad kommer användar-ID:t att användas i utskriftsfältet när användar-ID-innehållsalternativet väljs.
Miljövänlig design
  • Strömförbrukning: 65 % minskning i viloläge.
  • Minskad fraktvikt: 36 % viktminskning för icke-draftshield-modeller, 64 % viktminskning för draftshield-modeller.
  • Återvunna material: Upp till 58 % av de totala komponenterna. Aluminiumkonstruktion: Ersätter de flesta plastmaterial för hållbarhet och hållbarhet.
  • Dematerialisering: Minskar antalet komponenter för att förbättra produktionseffektiviteten.
  • ACT Etikettcertifiering: Elva modeller är certifierade med etiketten ACT , vilket lyfter fram deras miljöpåverkan.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Automationsgränssnitt Sömlös uppsättning med motoriserad nivåutjämning, anti-klämdörrar, beröringsfria sensorer, jonisatorer och vindskyddslampor. En 7-tums glaspekskärm, kemikalieskydd och två anpassningsbara statuslampor.
Anslutningstyp Tidssynkronisering NTP, stöd för HID (Human Interface Device) anslutning till en dator utan behov av drivrutiner, 4-nivås användarhantering och en intern systemloggkapacitet på 100 000 poster, 1000 applikationsbibliotek.
Kapacitet 65 kg
Visningstyp Färg TFT-pekskärm
Läsbarhet 0.1 g
För användning med (applikation) Grundläggande vägning, delräkning, kontrollräkning, procentvägning, kontrollvägning, dynamisk vägning, totalisering, formulering, differential, densitetsbestämning, topphållning, SQC variation i fyllvikt, flödeskontroll
Inkluderar Inuse-skydd
Linjäritet 0.2 g
Material Rostfritt stål
Modell EXP65001
Repeterbarhet 0.1 g
Stabiliseringstid 1 sekund
Testbelastning 65 kg, OIML F2 eller ASTM CL 4
Typ Precisionsvåg
Vägningslägen Kontrollera vägning, räkning, datakommunikation, densitetsbestämning, differentialvägning, fyllning, formulering, Lovlig för handel, procentviktning, pipettkalibrering, statistik/sqc, väg nedan
Mått (L x B x H) 438 x 378 x 125 mm
Längd (metrisk) 438 mm
Längd (metrisk) Pan 311 mm
Bredd (engelska) Pan 14,84 tum
Bredd (metrisk) 378 mm
Bredd (metrisk) panorering 377 mm
Höjd (metrisk) 125 mm
Djup (metriskt) 438 mm
Vikt (metrisk) 11 kg
Elektriska krav AC Kraft (inkluderad)
Spänning 100/240 V
Amperage 0,5 A
Frekvens 50/60 Hz
Kalibrering AutoCal™ - Automatisk
Språk Engelska (USA), franska, tyska, italienska, polska, spanska, French, German, Italian, Polish, Spanish