Läs mer
OHAUS™ Explorer Plus™ EXP Precision Balance
Produktkod. 31454164 Handla allt Ohaus Produkter
Change view
Kapacitet:
220 g
420 g
620 g
1200 g
2200 g
4200 g
6200 g
8200 g
10.2 kg
12.2 kg
Modell:
EXP10201
EXP10201M
EXP1203/AD
EXP1203M/AD
EXP12202
EXP12202M
EXP2202
EXP2202M
EXP223/AD
EXP223M/AD
EXP4202
EXP4202M
EXP423/AD
EXP423M/AD
EXP6201
EXP6201M
EXP6202
EXP6202M
EXP623/AD
EXP623M/AD
EXP8201
EXP8201M
EXP8202
EXP8202M
24 product options available for selection
Product selection table with 24 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kapacitet Modell
31454164 420 g EXP423/AD
31454154 220 g EXP223/AD
31454192 620 g EXP623/AD
31454206 1200 g EXP1203/AD
31454181 220 g EXP223M/AD
31454175 420 g EXP423M/AD
31454138 620 g EXP623M/AD
31454144 1200 g EXP1203M/AD
31454161 2200 g EXP2202
31454146 4200 g EXP4202
31454186 6200 g EXP6202
31454150 8200 g EXP8202
31454193 12.2 kg EXP12202
31454147 6200 g EXP6201
31454135 8200 g EXP8201
31454209 10.2 kg EXP10201
31454136 2200 g EXP2202M
31454196 4200 g EXP4202M
31454191 6200 g EXP6202M
31454195 8200 g EXP8202M
31454184 12.2 kg EXP12202M
31454145 6200 g EXP6201M
31454134 8200 g EXP8201M
31454140 10.2 kg EXP10201M
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 24 options available.
24 options
Product Code. 31454164 Supplier OHAUS™ Supplier No. 31059085
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    49005.00 SEK
    33886.00 SEK / Paket med 1
    Save 15119.00 SEK
    30% Av
I lager
Avancerade EXP Series-vågor förbättrar ditt arbetsflöde med utmärkt vägningsprestanda, avancerad kommunikation och miljövänlig design.
Intelligent användarupplevelse
  • 7-tums pekskärm: Livfulla färger, en lätttvättad glaspanel och kemikaliebeständighet säkerställer en klar och hållbar yta.
  • Avtagbar terminal och bas: Designad för flexibilitet och lämplig för små laboratorieskåp eller avdragshuvor.
  • Enkel installation och övervakning: Motoriserat nivåsystem med en digital nivåbubbla som säkerställer en smidig och enkel installation.
  • Intuitiv stickprovshantering och tillförlitliga statusindikatorer: Har en intuitiv provstrålkastare som ger tydlig sikt, vilket säkerställer exakt och problemfri provhantering.
  • Anpassade statuslampor för terminal och draftshield: Ge tydlig och omedelbar återkoppling om underbelastnings- eller överbelastningsförhållanden.
  • Förbättrad automatisk vindskärmsdörr mot klämning: Säkerhetsskydd med IR-sensorfunktion för enkel åtkomst av prover och förebyggande av handskador.
  • Halvöppen design; Anpassad för pulverprover som kräver längre tid för att stabiliseras med luftflödet
  • Standard fyrkantig vägningspanna: Utformad för laboratorieeffektivitet och särskilt utformad för att underlätta provberedning.
  • exempelbibliotek delade mellan applikationer; Ansök till 15 vägningsapplikationer och 3000 provbibliotek för Explorer Plus EXP
  • Avtagbart draftskydd: För enkel rengöring och långtidsvård samt specifika stora viktningsapplikationer.
Enastående vägningsprestation
  • Digital höghastighetslastcell: De digitala vägkomponenterna (DWC) erbjuder fördelen att skapa självständiga lastcellsmoduler. Snabba och precisa mätningar med denna avancerade teknik säkerställer att vägningsprocesserna är både snabba och mycket precisa.
  • Upphöjd digital lastcellsplattform: Utrustad med 3 omgivningssensorer för att mäta viktiga lastcellsfaktorer: temperatur, luftfuktighet och lufttryck. Omfattande övervakning säkerställer optimala vägningsförhållanden, vilket ökar mätningarnas noggrannhet och tillförlitlighet.
  • Interna kalibreringssystem: Automatiska och användarutlösta spannkalibreringsalternativ säkerställer precisa mätningar.
  • Anti-Static Draftshield: Minskar statisk elektricitet runt balansen för konsekventa resultat.
  • Inbyggd jonisator i Draftshield-modeller: Tar bort den statiska laddningen från provytan och neutraliserar vägkammaren för en stabil miljö.
  • Rutintest för upprepbarhet: Säkerställer konsekvent långsiktig noggrannhet och tillförlitlighet. Idealiskt för kritiska tillämpningar som vägning i reglerade miljöer, där strikta osäkerhetskrav är avgörande (t.ex. kräver farmakopén osäkerhet ≤ 0,10%).
Stöder efterlevnad av dataspårbarhet
  • Utrustad med flera USB portar; Med oöverträffad flexibilitet erbjuder direkt-till-Excel-funktionen en enkel men mycket användarvänlig lösning för dataöverföring.
  • HID Anslutning: Human Interface Device möjliggör anslutningar till datorer utan behov av drivrutiner och enkel integration med LIMS MES-system.
  • Tidssynkronisering: Network Time Protocol (NTP) säkerställer noggrann tidsmätning.
  • Systemlogg: Alla ändringar som gjorts i balansinställningen kommer att bevara register i systemloggfilen. Dessa systemloggfiler kan granskas och exporteras som PDF till ett USB USB-minne.
  • Direkt dataöverföring: Direktexport till Excel och sparande av data i USB CSV- och PDF-format.
  • Etikettutskriftsfunktion: 2 förinställda mallar och 10 anpassningsbara mallar för hantering av halvfärdiga produktprover.
  • Elektronisk signatur: När funktionen Elektronisk signatur är aktiverad kommer användar-ID:t att användas i utskriftsfältet när användar-ID-innehållsalternativet väljs.
Miljövänlig design
  • Strömförbrukning: 65 % minskning i viloläge.
  • Minskad fraktvikt: 36 % viktminskning för icke-draftshield-modeller, 64 % viktminskning för draftshield-modeller.
  • Återvunna material: Upp till 58 % av de totala komponenterna. Aluminiumkonstruktion: Ersätter de flesta plastmaterial för hållbarhet och hållbarhet.
  • Dematerialisering: Minskar antalet komponenter för att förbättra produktionseffektiviteten.
  • ACT Etikettcertifiering: Elva modeller är certifierade med etiketten ACT , vilket lyfter fram deras miljöpåverkan
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifications
Automationsgränssnitt Sömlös uppsättning med motoriserad nivåutjämning, anti-klämdörrar, beröringsfria sensorer, jonisatorer och vindskyddslampor. En 7-tums glaspekskärm, kemikalieskydd och två anpassningsbara statuslampor.
Certifikat och efterlevnad EC-typgodkänd
Anslutningstyp Tidssynkronisering NTP, stöd för HID (Human Interface Device)-anslutning till en dator utan behov av drivrutiner, 4-nivås användarhantering och en intern systemloggkapacitet på 100 000 poster, 3000 applikationsbibliotek
Kapacitet 420 g
Visningstyp Färg TFT-pekskärm
Läsbarhet 1 mg
Inkluderar Inuse-skydd
Linjäritet 2 mg
Material Rostfritt stål
Modell EXP423/AD
Repeterbarhet 1 mg
Stabiliseringstid 1,5 sek
Testbelastning 400 g, OIML F1 eller ASTM CL 4
Typ Precisionsvåg
Vägningslägen Kontrollera vägning, räkning, datakommunikation, densitetsbestämning, differentialvägning, fyllning, formulering, Lovlig för handel, procentviktning, pipettkalibrering, statistik/sqc, väg nedan
Mått (L x B x H) 408 x 229 x 372 mm
Längd (metrisk) 408 mm
Bredd (engelska) Pan 5,11 tum
Bredd (metrisk) 229 mm
Bredd (metrisk) panorering 130 mm
Höjd (metrisk) 372 mm
Djup (metriskt) 408 mm
Vikt (metrisk) 7.8 kg
Elektriska krav AC Adapter (Inkluderad)
Spänning 100/240 V
Amperage 1.5 A
Frekvens 50/60 Hz
Kalibrering AutoCal™ - Automatisk
Språk Engelska (USA), franska, tyska, italienska, polska, spanska, French, German, Italian, Polish, Spanish