Läs mer
OHAUS™ Explorer Plus™ EXP Semi-mikro balans
Produktkod. 31454149 Handla allt Ohaus Produkter
Change view
Kapacitet:
120 g
120 g, 220 g
220 g
82 g, 120 g
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kapacitet
31454149 82 g, 120 g
31454187 120 g
31454169 120 g, 220 g
31454178 220 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Produktkod. 31454149 Leverantör OHAUS™ Leverantörsnummer 31058907
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Avancerade EXP Series-vågor förbättrar ditt arbetsflöde med utmärkt vägningsprestanda, avancerad kommunikation och miljövänlig design.
Intelligent användarupplevelse
  • 7-tums pekskärm: Livfulla färger, en lätttvättad glaspanel och kemikaliebeständighet säkerställer en klar och hållbar yta.
  • Avtagbar terminal och bas: Designad för flexibilitet och lämplig för små laboratorieskåp eller avdragshuvor.
  • Enkel installation och övervakning: Motoriserat nivåsystem med en digital nivåbubbla som säkerställer en smidig och enkel installation.
  • Intuitiv stickprovshantering och tillförlitliga statusindikatorer: Har en intuitiv provstrålkastare som ger tydlig sikt, vilket säkerställer exakt och problemfri provhantering.
  • Anpassade statuslampor för terminal och draftshield: Ge tydlig och omedelbar återkoppling om underbelastnings- eller överbelastningsförhållanden.
  • Förbättrad automatisk vindskärmsdörr mot klämning: Säkerhetsskydd med IR-sensorfunktion för enkel åtkomst av prover och förebyggande av handskador.
  • Halvöppen design; Anpassad för pulverprover som kräver längre tid för att stabiliseras med luftflödet
  • Standard fyrkantig vägningspanna: Utformad för laboratorieeffektivitet och särskilt utformad för att underlätta provberedning.
  • exempelbibliotek delade mellan applikationer; Ansök till 15 vägningsapplikationer och 3000 provbibliotek för Explorer Plus EXP
  • Avtagbart draftskydd: För enkel rengöring och långtidsvård samt specifika stora viktningsapplikationer.
Enastående vägningsprestation
  • Digital höghastighetslastcell: De digitala vägkomponenterna (DWC) erbjuder fördelen att skapa självständiga lastcellsmoduler. Snabba och precisa mätningar med denna avancerade teknik säkerställer att vägningsprocesserna är både snabba och mycket precisa.
  • Upphöjd digital lastcellsplattform: Utrustad med 3 omgivningssensorer för att mäta viktiga lastcellsfaktorer: temperatur, luftfuktighet och lufttryck. Omfattande övervakning säkerställer optimala vägningsförhållanden, vilket ökar mätningarnas noggrannhet och tillförlitlighet.
  • Interna kalibreringssystem: Automatiska och användarutlösta spannkalibreringsalternativ säkerställer precisa mätningar.
  • Anti-Static Draftshield: Minskar statisk elektricitet runt balansen för konsekventa resultat.
  • Inbyggd jonisator i Draftshield-modeller: Tar bort den statiska laddningen från provytan och neutraliserar vägkammaren för en stabil miljö.
  • Rutintest för upprepbarhet: Säkerställer konsekvent långsiktig noggrannhet och tillförlitlighet. Idealiskt för kritiska tillämpningar som vägning i reglerade miljöer, där strikta osäkerhetskrav är avgörande (t.ex. kräver farmakopén osäkerhet ≤ 0,10%).
Stöder efterlevnad av dataspårbarhet
  • Utrustad med flera USB portar; Med oöverträffad flexibilitet erbjuder direkt-till-Excel-funktionen en enkel men mycket användarvänlig lösning för dataöverföring.
  • HID Anslutning: Human Interface Device möjliggör anslutningar till datorer utan behov av drivrutiner och enkel integration med LIMS MES-system.
  • Tidssynkronisering: Network Time Protocol (NTP) säkerställer noggrann tidsmätning.
  • Systemlogg: Alla ändringar som gjorts i balansinställningen kommer att bevara register i systemloggfilen. Dessa systemloggfiler kan granskas och exporteras som PDF till ett USB USB-minne.
  • Direkt dataöverföring: Direktexport till Excel och sparande av data i USB CSV- och PDF-format.
  • Etikettutskriftsfunktion: 2 förinställda mallar och 10 anpassningsbara mallar för hantering av halvfärdiga produktprover.
  • Elektronisk signatur: När funktionen Elektronisk signatur är aktiverad kommer användar-ID:t att användas i utskriftsfältet när användar-ID-innehållsalternativet väljs.
Miljövänlig design
  • Strömförbrukning: 65 % minskning i viloläge.
  • Minskad fraktvikt: 36 % viktminskning för icke-draftshield-modeller, 64 % viktminskning för draftshield-modeller.
  • Återvunna material: Upp till 58 % av de totala komponenterna. Aluminiumkonstruktion: Ersätter de flesta plastmaterial för hållbarhet och hållbarhet.
  • Dematerialisering: Minskar antalet komponenter för att förbättra produktionseffektiviteten.
  • ACT Etikettcertifiering: Elva modeller är certifierade med etiketten ACT , vilket lyfter fram deras miljöpåverkan
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Automationsgränssnitt Sömlös uppsättning med motoriserad nivåutjämning, anti-klämdörrar, beröringsfria sensorer, jonisatorer och vindskyddslampor. En 7-tums glaspekskärm, kemikalieskydd och två anpassningsbara statuslampor.
Kalibrering AutoCal™ - Automatisk
Anslutningstyp Tidssynkronisering NTP, stöd för HID (Human Interface Device)-anslutning till en dator utan behov av drivrutiner, 4-nivås användarhantering och en intern systemloggkapacitet på 100 000 poster, 3000 applikationsbibliotek
Kapacitet 82 g, 120 g
Visningstyp Färg TFT-pekskärm
Läsbarhet 0.01 mg, 0.1 mg
Fuktighetsområde 80 % RH, icke-kondenserande
Inkluderar Inuse-skydd
Språk Engelska (USA), franska, tyska, italienska, polska, spanska
Linjäritet 0.2 mg
Material Zinklegering
Modell EXP125D/AD
Repeterbarhet 0.1 mg
Stabiliseringstid 5 sekunder.
Testbelastning 100 g, OIML E2 eller ASTM CL 1
Typ Semi-mikro balans
Vägningslägen Kontrollera vägning, räkning, datakommunikation, densitetsbestämning, differentialvägning, fyllning, formulering, Lovlig för handel, procentviktning, pipettkalibrering, statistik/sqc, väg nedan
Mått (L x B x H) 408 x 229 x 372 mm
Längd (metrisk) 408 mm
Bredd (engelska) Pan 3,14 tum
Bredd (metrisk) 229 mm
Bredd (metrisk) panorering 80 mm
Höjd (metrisk) 372 mm
Djup (metriskt) 408 mm
Vikt (metrisk) 8.7 kg
Elektriska krav AC Adapter (Inkluderad)
Spänning 100/240 V
Amperage 1.5 A
Frekvens 50/60 Hz