Läs mer
OHAUS™ Explorer™ Precisionsvågar
Produktkod. 15309042 Handla allt Ohaus Produkter
Läsbarhet:
0.001 g
0.01 g
0.1 g
Modell:
EX2202/E
EX223/E
EX4202/E
EX423/E
EX6201/E
EX6202/E
Stabiliseringstid:
≤1 sek.
≤1,5 sek
Provstorlek:
220 g
420 g
2.2 kg
4.2 kg
6.2 kg
Förpackningsstorlek:
Varje
Produktkod. 15309042
Brand: OHAUS™ 30061979
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternativa produkter
Utforskaren har tagit sig till nästa nivå av uppfinningsrikedom; utökar sina moderna funktioner och design för att erbjuda oöverträffad funktionalitet.
  • Stor färgpekskärm
  • Ikondrivningn applikationsprogramvara med 14 unika applikationslägen
  • 3 nivåer justerbar vinkeldisplay
  • Nyligen optimerade specifikationer för linjäritet och repeterbarhet
  • Förbättrad vibrationsfiltrering för bättre vägningsstabilitet
  • Alla modeller levereras som standard med AutoCal™ automatisk intern kalibrering
  • 3 x 3 filterinställning säkerställer snabba och stabila vägningsresultat
  • Basen och displayen är åtskilda för maximal flexibilitet i alla arbetsområden
  • Draftshield-modeller isolerar vägningskammaren för att förbättra stabiliteten och hastighetsresultaten samtidigt som de erbjuder maximal åtkomst till vägningskammaren genom toppmonterade sidodörrar eller genom den mångsidiga toppdörren som fälls eller skjuts upp
  • Handfri ingång är tillgänglig med automatiska sidodörrar som tillval
  • Lättåtkomliga kommunikationsportar (USB, RS232) plus 3:e kommunikationsportplats (Ethernet eller 2:a RS232)
  • GLP och GMP inklusive datum och tid, direkt dataöverföring
  • Metallbas, ABS topphölje, panna i rostfritt stål, dragsköld av glas med flip-top-dörr, utbytbar kåpa under användning
  • 3-dörrars dragskydd med avtagbara paneler på 0,1 mg och 1 mg modeller med dragskyddsljus
  • Modulär displaydesign med justerbar vinkel (fäst på bas, vägg eller valfritt torn)
  • AutoCal automatisk internkalibrering
  • Nivåassistentfunktion med upplyst nivåindikator
  • Valbara miljö- och automatiska utskriftsinställningar
  • Inbyggd vikt under kroken
  • Skyddsövertäckning
  • Programlås brytare
  • Högupplöst 14,5 cm (diagonal) fullfärgs VGA-pekskärm inklusive QWERTY och numeriska knappsatser plus indikering av vägningskapacitet
Användningsvägning
(17 enheter + anpassade enheter), delarräkning, procentvägning, djur-/dynamisk vägning, kontrollvägning, fyllning, totalisering, formulering, differentiell vägning, densitetsbestämning, topphållning, ingredienskostnad, pipettjustering, brutto-/netto-/taravägning
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Automationsgränssnitt Pekskärm
Certifikat och efterlevnad NIST, AM-5847, IEC/EN 61010-1:2010, CAN/CSA-C22.2,
Anslutningstyp RS-232, USB, valfritt Ethernet eller 2:a RS232
Kapacitet 220 g
Visningstyp Färggrafik
Läsbarhet 0.001 g
Formatera Gram, milligram, kilogram, carat, ounce, troy ounc
Inkluderar Automatisk dragskydd 3 dörrar, invändig (AutoCal™ )
Linjäritet ±0,002 g
Material ABS-plast, rostfritt stål, glas
Modell EX223/E
Repeterbarhet <±0,001 g
Provstorlek 220 g
Känslighetsdrift 1,5 ppm/° C
Stabiliseringstid ≤1,5 sek
Temperaturområde (engelska) 50 °F till 86 °F
Temperaturområde (metriskt) 10 °C till 30 °C
Typ Precisionsvåg
Bredd (engelska) 9,1 tum
Bredd (metrisk) 23 cm
Bredd (metrisk) panorering 13 cm
Höjd (engelska) 13,8 tum
Höjd (metrisk) 35 cm
Djup (engelska) 15,5 tum
Djup (metriskt) 39.3 cm
Vikt (engelska) 15.2 lb.
Vikt (metrisk) 6.9 kg
Elektriska krav 100/240 V 50/60 Hz
Spänning 100 till 240 V
Amperage 0,6 A
Frekvens 50/60 Hz