Läs mer
OHAUS™ Explorer™ Precisionsvågar
Handla allt Ohaus Produkter
Läsbarhet:
Modell:
EX2202/E
EX223/E
EX4202/E
EX423/E
EX6201/E
EX6202/E
Stabiliseringstid:
≤1 sek.
≤1,5 sek
Provstorlek:
220 g
420 g
2.2 kg
4.2 kg
6.2 kg
Förpackningsstorlek:
Varje
Beskrivning
- Stor färgpekskärm
- Ikondrivningn applikationsprogramvara med 14 unika applikationslägen
- 3 nivåer justerbar vinkeldisplay
- Nyligen optimerade specifikationer för linjäritet och repeterbarhet
- Förbättrad vibrationsfiltrering för bättre vägningsstabilitet
- Alla modeller levereras som standard med AutoCal™ automatisk intern kalibrering
- 3 x 3 filterinställning säkerställer snabba och stabila vägningsresultat
- Basen och displayen är åtskilda för maximal flexibilitet i alla arbetsområden
- Draftshield-modeller isolerar vägningskammaren för att förbättra stabiliteten och hastighetsresultaten samtidigt som de erbjuder maximal åtkomst till vägningskammaren genom toppmonterade sidodörrar eller genom den mångsidiga toppdörren som fälls eller skjuts upp
- Handfri ingång är tillgänglig med automatiska sidodörrar som tillval
- Lättåtkomliga kommunikationsportar (USB, RS232) plus 3:e kommunikationsportplats (Ethernet eller 2:a RS232)
- GLP och GMP inklusive datum och tid, direkt dataöverföring
- Metallbas, ABS topphölje, panna i rostfritt stål, dragsköld av glas med flip-top-dörr, utbytbar kåpa under användning
- 3-dörrars dragskydd med avtagbara paneler på 0,1 mg och 1 mg modeller med dragskyddsljus
- Modulär displaydesign med justerbar vinkel (fäst på bas, vägg eller valfritt torn)
- AutoCal automatisk internkalibrering
- Nivåassistentfunktion med upplyst nivåindikator
- Valbara miljö- och automatiska utskriftsinställningar
- Inbyggd vikt under kroken
- Skyddsövertäckning
- Programlås brytare
- Högupplöst 14,5 cm (diagonal) fullfärgs VGA-pekskärm inklusive QWERTY och numeriska knappsatser plus indikering av vägningskapacitet
Användningsvägning
(17 enheter + anpassade enheter), delarräkning, procentvägning, djur-/dynamisk vägning, kontrollvägning, fyllning, totalisering, formulering, differentiell vägning, densitetsbestämning, topphållning, ingredienskostnad, pipettjustering, brutto-/netto-/taravägning
Specifikationer
Specifikationer
| Automationsgränssnitt | Pekskärm |
| Certifikat och efterlevnad | NIST, AM-5847, IEC/EN 61010-1:2010, CAN/CSA-C22.2, |
| Anslutningstyp | RS-232, USB, valfritt Ethernet eller 2:a RS232 |
| Kapacitet | 4200 g |
| Visningstyp | Färggrafik |
| Läsbarhet | 0.01 g |
| Formatera | Gram, milligram, kilogram, carat, ounce, troy ounc |
| Inkluderar | Automatisk dragskydd 3 dörrar, invändig (AutoCal™ ) |
| Linjäritet | ±0,02 g |
| Material | ABS-plast, rostfritt stål, glas |
| Visa mer |