Läs mer
Ohaus™ Explorer precisionsvågar
Produktkod. 11800133 Handla allt Ohaus Produkter
Kapacitet:
420 g
1.1 kg
4.2 kg
10.2 kg
Modell:
EX10201M
EX10202M
EX1103M
EX4202M
EX423M
Förpackningsstorlek:
Varje
Produktkod. 11800133
Brand: Ohaus™ 83021366
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternativa produkter
Kombinera moderna funktioner och designelement för att erbjuda oöverträffad funktionalitet i högpresterande vågar. Ohaus™ Explorer Precision Balances förenklar även de mest komplexa laboratoriemätningarna.
Ohaus™ Explorer™ har avancerade applikationer för att enkelt även de mest komplexa laboratorieoratoriemätningarna. Oavsatst om det gäller att bestämma skillnaden mellan initialvikt och restvikt eller beräkna densiteten av fasta ämnen och vätskor, kan Explorer™ eliminerar behovet av tidskrävande manuella beräkningar och dataloggning. Den högupplösta displayen och det innovativa användargränssnittet gör våginställning och applikationsanvändning enkel. Alla 3 decimaler kommer med dragsköld av glas.
  • Högupplöst flerspråkig färg VGA-pekskärm med ikoner för enkel användning
  • Programmerbara multifunktionella beröringsfria sensorer för renhet, hastighet och säkerhet
  • Flera applikationslägen plus bibliotek för lagring av personliga applikationsinställningar
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Certifikat och efterlevnad EC, OIMl, NTEP, IEC/EN 61010-1:2010; CAN/CSA-C22.2
Kapacitet 10.2 kg
Visningstyp Fullfärg VGA grafisk pekskärm, 4-tråds
Läsbarhet 0.1 g
Inkluderar Terminal, vågbas, 180 x 210 mm vågplatta
Linjäritet ±0,2 g
Material ABS-plast, rostfritt stål, glas
Modell EX10201M
Repeterbarhet ±0,1 g
Känslighetsdrift 3 ppm/° C
Stabiliseringstid ≤1 sek.
Temperaturområde (metriskt) 10 °C till 30 °C
Testbelastning 10 kg, OIML F1 eller ASTM Klass 2
Typ Precisionsvåg
Vägningslägen Vägning, delarräkning, procentvägning, checkw
Diameter (metrisk) yttre panna 190 x 200 mm
Vikt (metrisk) 5 kg
Elektriska krav AC Adapteringång: 100/240VAC, 0,6A, 50 till 60Hz
Amperage 0,6 A
Frekvens 50/60 Hz