Läs mer
Ohaus™ Explorer precisionsvågar
Handla allt Ohaus ProdukterBeskrivning
Ohaus™ Explorer™ har avancerade applikationer för att enkelt även de mest komplexa laboratorieoratoriemätningarna. Oavsatst om det gäller att bestämma skillnaden mellan initialvikt och restvikt eller beräkna densiteten av fasta ämnen och vätskor, kan Explorer™ eliminerar behovet av tidskrävande manuella beräkningar och dataloggning. Den högupplösta displayen och det innovativa användargränssnittet gör våginställning och applikationsanvändning enkel. Alla 3 decimaler kommer med dragsköld av glas.
- Högupplöst flerspråkig färg VGA-pekskärm med ikoner för enkel användning
- Programmerbara multifunktionella beröringsfria sensorer för renhet, hastighet och säkerhet
- Flera applikationslägen plus bibliotek för lagring av personliga applikationsinställningar
Specifikationer
Specifikationer
| Certifikat och efterlevnad | EC, OIMl, NTEP, IEC/EN 61010-1:2010; CAN/CSA-C22.2 |
| Kapacitet | 10.2 kg |
| Visningstyp | Fullfärg VGA grafisk pekskärm, 4-tråds |
| Läsbarhet | 0.001 g |
| Inkluderar | Terminal, vågbas, 180 x 210 mm vågplatta |
| Linjäritet | ±0,02 g |
| Material | ABS-plast, rostfritt stål, glas |
| Modell | EX10202M |
| Repeterbarhet | ±0,01 g |
| Känslighetsdrift | 3 ppm/° C |
| Visa mer |