Läs mer
Ohaus™ Utforskare™ Semi-mikrovågar
Handla allt Ohaus Produkter
Kapacitet:
120 g
120, 220 g
220 g
52, 120 g
Modell:
EX125
EX125D
EX225/AD
EX225D
EX225D/AD
Förpackningsstorlek:
1 enhet
Varje
Beskrivning
- Intelligent prestanda för applikationer som kräver extrem noggrannhet
- Intuitiv programvara ger en extremt modern användarupplevelse
- Konstruktion utformad för att öka användbarheten
- Fullfärg VGA-grafisk display (5,7 tum diagonal), 4-tråds resistiv pekskärm
- QWERTY-tangentbord och numeriskt tangentbord för att snabbt mata in GLP- och GMP-data och andra applikationsdata
- AC-adapter (ingår)
- lättåtkomliga kommunikationsportar inklusive 2 enheter med USB-port och RS232 och en valfri tredje port för antingen RS232 eller Ethernet
- GLP/GMP-datautgång med realtidsklocka
- Dataöverföringsfunktion
- Metallbas, ABS topphölje, rostfritt stålpanna, antistatisk dragsköld av glas med flip-top-dörr
- Utbytbar Kåpa för användning, automatisk dörr som tillvalsmodeller
- AutoCal™ helautomatiskt internt kalibreringssystem
- Snabb stabiliseringstid
- Fyra beröringsfria sensorer
- Inbyggd jonisator med automatiska dörrmodeller
- Upp till 14 driftsspråk
- SPARA till USB-funktion, menylåsknapp
- säkerhetsfäste, integrerad vikt under kroken för vägning under våg
- Avtagbar vågplattform i rostfritt stål
- Stabilitetsindikator, över- och underbelastningsindikatorer, auto standby
- Applikationslägen: Vägning, Procentvägning, Delarräkning, Kontrollvägning, Dynamisk/djurvägning, Fyllning, Totalisering, Formulering, Differentialvägning, Densitetsbestämning, Peak Hold, Pipettjustering, SQC
- Måttenheter g, mg, ct, gn, oz, ozt, dwt, mamma, tical, msg, tola, Anpassade enheter 1, Anpassad enhet 2, Anpassad enhet 3
- Tillämpningar: forskningslaboratorium, apotek, lätt industriell installation, klassrum
Beställningsinfo
OIMl-modeller finns tillgängliga.
Specifikationer
Specifikationer
| Certifikat och efterlevnad | EN 61010-1, IEC 61010-1 |
| Beskrivning | Analysvåg |
| Kapacitet | 120, 220 g |
| Visningstyp | Fullfärg VGA grafisk skärm |
| Läsbarhet | 0.01, 0.1 mg |
| Linjäritet | ±0,1 mg |
| Material | Metallbas, ABS topphölje, rostfritt stålpanna |
| Modell | EX225D |
| Stabiliseringstid | ≤3,≤ 8 sek |
| Typ | Semi-mikro våg |
| Visa mer |